Fortfahren mit
L2271
Scienceware® Auslegematten
Labmat roll, white, roll W 20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m)
Synonym(e):
bench cover, 246750000, F24675-0000, lab bench covering, lab mat, protective benchtop cover
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 96.40
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122300
CHF 96.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F24675-0000
roll W
20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m)
General description
Einweg-Auslegematten, die Oberflächen vor Flecken und Abnützung schützen. Die Polyethylenunterseite ist rutschfest und verhindert Durchsickern von den meisten Flüssigkeiten, während die saugfähige Oberfläche wässrige Lösungen, alkoholischen und giftigen Lösungen aufsaugt.
Features and Benefits
  • Highly absorbent upper surface traps up to 420ml/m² of water, dyes, corrosive chemicals or radioactive solutions
  • Flexible polyethylene film backing is non-skid and prevents soak-through of most solutions
  • Available in 50.8cm (20”) wide by 15.2 m (50 ft.) rolls, or 50.8 x 61cm (20 x 24”) pre-cut sheets
  • Rolls are easily cut with the Science ware Safety Cutter (F21012-0000) or scissors while roll is retained in dispenser
Legal Information
Labmat is a trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BAF246750020Z363472Z354066
manufacturer/tradename
Bel-Art F24675-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F24675-0020
manufacturer/tradename
Bel-Art
manufacturer/tradename
-
roll W
20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m)
roll W
-
roll W
20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m)
roll W
-
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
-
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scienceware® Auslegematten
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)