Fortfahren mit
I3036
Polyinosinsäure:Polycytidylsäure
γ-irradiated, 10% Poly (I:C) with buffer salts, TLR ligand tested
Synonym(e):
Poly (I:C), Poly(I) • Poly(C)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 136.00
20 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 679.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
(Free nucleotides NMT 1% (TLC))
CHF 136.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
(Free nucleotides NMT 1% (TLC))
composition
, 8-12% UV
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Die Transfektion von Poly (I:C) in NIT-1-Zellen wurde im Rahmen eines Modells für die intrazelluläre dsRNA-induzierte β-Zell-Apoptose verwendet. Achtzehn Stunden nach der Transfektion waren 45 % der Zellen apoptotisch und es wurde eine Zunahme der nukleären Translokation von NF-kB, p50/p65, die Spaltung der Caspasen 3 und 8 sowie die transkriptionale Induktion von Caspase 12, Fas, IL-15 und dem TNF-Rezeptor-assoziierten Liganden (TRAIL) beobachtet. Poly(I:C) wird als eines der am besten geeigneten Produkte zur Generierung von stabilen ausgereiften dendritischen Zellen (DC) empfohlen. Diese ausgereiften DC können nach der Injektion aufgrund ihrer Fähigkeit, nach der CD40-Ligation bioaktives IL-12 zu sekretieren, in vivo effektive Immunreaktionen hervorrufen. Poly (I:C) wurde als potentes Adjuvans zur Verbesserung der spezifischen antitumoralen Immunreaktionen auf einen Peptid-Impfstoff verwendet.
Packaging
Package size based on polynucleotide content
Physical form
10% Poly (I:C) with sodium chloride and sodium phosphate buffer salts
Other Notes
Doppelsträngiger Homopolymer
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P9582P4154P1530
assay
(Free nucleotides NMT 1% (TLC))
assay
(Free nucleotides NMT 1% (TLC))
assay
≥98% (TLC)
assay
(Free nucleotides NMT 1% (TLC)), ≥99% (less than 1% free nucleotides, TLC)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
, 8-12% UV
composition
Poly(I) • Poly(C), 10% (balance buffer salts as sodium chloride and sodium phosphate)
composition
-
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyinosinsäure:Polycytidylsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)