Fortfahren mit
I0889
Inoculating Loops, calibrated
loop diam. × L 1 μL × 70 mm
Synonym(e):
inoculating loop, inoculation loop, inoculation loops
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41161502
description
19 gauge platinum wire with 15% Iridium
packaging
pkg of 1 ea
loop diam. × L
1 μL × 70 mm
General description
Inoculating loops, calibrated allows an inoculum to be taken from a liquid by using surface tension, without the handle.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
I0889-1EA04061833451748