Fortfahren mit
H8909
HBcAg core human
~1 mg/mL, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli
Synonym(e):
Hepatitis B virus core antigen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 430.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 430.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
mol wt
18 kDa
concentration
~1 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
hepatitis B virus ... HBVgp4(944568)
human ... HBVgp4(944568)
General description
amino acids 1-183 of HBV core antigen.
Biochem/physiol Actions
Hepatitis B virus core antigen (HBcAg) is a positive control for human HBV antibodies.In humans with chronic HBV (hepatitis B virus) infection, cytotoxic effects of blood T lymphocytes can be suppressed by incubating cells with antibodies against hepatitis B core antigen (HBcAg).[1] The antigen can also work as a T-cell independent antigen in athymic mice. However, it is an efficient immunogen, resulting in T-cell activation and increased anti-HBc levels.[2] High cytoplasmic/membranous expression of HBcAg is associated with increased liver inflammation.[3]
HBcAg core human is a capsid protein of hepatitis B virus (HBV). It acts as a viral factor for HBV clearance. HBcAg is implicated in viral replication.
Physical form
Solution in 50% glycerol, 7.5 mM phosphate buffer, pH 7.2, 75 mM NaCl.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H7410H0160SRP2151
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
UniProt accession no.
G9G988
UniProt accession no.
G9G988
UniProt accession no.
P04591
UniProt accession no.
-
Gene Information
hepatitis B virus ... HBVgp4(944568)
human ... HBVgp4(944568)
Gene Information
hepatitis B virus ... HBVgp4(944568)
human ... HBVgp4(944568)
Gene Information
human immunodeficiency virus 1 ... gag(155030)
Gene Information
hepatitis C virus ... HCVgp1(951475)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
H8909-100UG04061838071262