Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H38O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.57
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4298162
Form:
solid (air sensitive)
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid (air sensitive)
Quality Segment
drug control
USDEA Schedule I; stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CC(CO)=CC[C@@]1([H])C(C)(C)Oc3cc(cc(O)c23)C(C)(C)CCCCCC
InChI
1S/C25H38O3/c1-6-7-8-9-12-24(2,3)18-14-21(27)23-19-13-17(16-26)10-11-20(19)25(4,5)28-22(23)15-18/h10,14-15,19-20,26-27H,6-9,11-13,16H2,1-5H3/t19-,20-/m1/s1
InChI key
SSQJFGMEZBFMNV-WOJBJXKFSA-N
Gene Information
human ... CNR1(1268), CNR2(1269)
rat ... Cnr1(25248)
Biochem/physiol Actions
Cannabinoid receptor agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Cannabinoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Datasheet
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| H7909-5MG | 04061832556758 |