This product is tested for solubility in methanol at 20 mg/mL. However, historical data indicates that the material is soluble up to 49 mg/mL in methanol. For use in cell culture, similar rates are expected in ethanol. Stock solutions may be stored in aliquots at -20°C.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 177.00 | |
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 323.00 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 700.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H44O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
480.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1917578
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
20-Hydroxyecdyson, ≥93% (HPLC), powder
sterility
non-sterile
Quality Level
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
alcohol: soluble
application(s)
agriculture
environmental
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@]3(O)C1=CC(=O)[C@]4([H])C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]24C)[C@@](C)(O)[C@H](O)CCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O7/c1-23(2,32)9-8-22(31)26(5,33)21-7-11-27(34)16-12-18(28)17-13-19(29)20(30)14-24(17,3)15(16)6-10-25(21,27)4/h12,15,17,19-22,29-34H,6-11,13-14H2,1-5H3/t15-,17-,19+,20-,21-,22+,24+,25+,26+,27+/m0/s1
InChI key
NKDFYOWSKOHCCO-YPVLXUMRSA-N
Application
20-Hydroxyecdyson wurde wie folgt verwendet:
- in Leibovitz′-Dissektionsmedium zur Kultivierung von Sortierzone und Neuropil-assoziierten Glia- und Antennenkolben von Manduca sexta
- in Schneider′-Medium zur Reproduktion der Imaginalscheiben-Eversion ex vivo
- als Ergänzung in Mcl8-Medium zur Kultivierung von Imaginalscheiben aus Drosophila-Flügeln
Biochem/physiol Actions
20-Hydroxyecdyson ist ein Ecdysteroid-Hormon, das bei der Entwicklung von Insekten, Zellproliferation, -wachstum und -apoptose durch die Steuerung der Genexpression, die an der Häutung und Metamorphose beteiligt ist, eine wichtige Rolle spielt. Es wirkt durch einen heterodimeren Rezeptor, der den Ecdysonrezeptor sowie Ultraspiracle-Proteine (USP) umfasst.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Ronald J Hill et al.
Annual review of entomology, 58, 251-271 (2012-10-18)
In 1974, Ashburner and colleagues postulated a model to explain the control of the puffing sequence on Drosophila polytene chromosomes initiated by the molting hormone 20-hydroxyecdysone. This model inspired a generation of molecular biologists to clone and characterize elements of
Jia-Hsin Huang et al.
Biochimica et biophysica acta, 1830(1), 2178-2187 (2012-10-09)
Insect metamorphosis proceeds in two modes: hemimetaboly, gradual change along the life cycle; and holometaboly, abrupt change from larvae to adult mediated by a pupal stage. Both are regulated by 20-hydroxyecdysone (20E), which promotes molts, and juvenile hormone (JH), which
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| H5142-10MG | 04061833797396 |
| H5142-5MG | 04061833797419 |
| H5142-25MG | 04061832850443 |
-
Inquiry About 20-Hydroxyecdysone Preparation Dear company, I have been ordering 20-Hydroxyecdysone for use as a supplement in insect cell culture. Could you kindly share the preparation and dissolving procedure with me? Sincerely,