Fortfahren mit
H5000
Hexokinase aus Saccharomyces cerevisiae
Type III, lyophilized powder, ≥25 units/mg protein (biuret)
Synonym(e):
ATP:D-Hexose-6-phosphotransferase, Hexokinase aus Hefe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-611-5
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥25 units/mg protein (biuret)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
Type III
form
lyophilized powder
specific activity
≥25 units/mg protein (biuret)
mol wt
dimer 110 kDa
UniProt accession no.
foreign activity
glucose-6-phosphate dehydrogenase and phosphoglucose isomerase ≤10%
storage temp.
−20°C
Gene Information
bakers yeast ... HXK1(850614), HXK2(852639)
Biochem/physiol Actions
Katalysiert die Phosphorylierung von D-Hexose-Zuckern an der C6-Position unter Verwendung von ATP als Phosphatquelle.
Die Phosphorylierungsrate unterscheidet sich je nach den Hexosen (pH 7,5, 30 °C).
D-Fructose KM: 0,33 mM
D-Glucose KM: 0,12 mM
D-Mannose KM: 0,05 mM
Hefe-Hexokinase existiert als zwei ähnliche Isoformen, PI und PII (A und B), mit einem isoelektrischen Punkt von 5,25 bzw. 4.
Molekülmasse: ~ 54 kDa (Monomer)
~ 110 kDa (Dimer)
Optimaler pH-Wert: 7,5 bis 9,0
Extinktionskoeffizient: E1 % = 8,85 (PI) und 9,47 (PII) bei 280 nm
Aktivatoren: Hexokinase erfordert Mg2+-Ionen (KM = 2,6 mM) für die Aktivität. Hexokinase wird von Katecholaminen und damit verbundenen Verbindungen aktiviert.
Inhibitoren: Sorbose-1-Phosphat, Polyphosphate, 6-Deoxy-6-fluorglucose, 2-C-Hydroxymethylglucose, Xylose, Lyxose und thiolreaktive Verbindungen (Hg2+ und 4-Chlormercuribenzoat)
Physical form
Lyophilisiertes Pulver, enthält ~15% Natriumcitrat
Other Notes
1 U phosphoryliert 1.0 μmol D-Glucose pro Minute bei pH 7.6 und 25°C, ausser wenn anders angegeben.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)