Fortfahren mit
GS85
GST A1-1, Recombinant Bovine
Synonym(e):
glutathione S-transferase alpha 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 420.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352200
Form:
frozen liquid
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
Biological source:
bovine
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
23 kDa
CHF 420.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
specific activity
4.35 units/mg protein
mol wt
23 kDa
concentration
1.42 mg/mL
storage temp.
−70°C
General description
using spectrophotometric determination of 1-chloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB) conjugation with reduced glutathione (1 mM) in 100 mM NaPO4 (pH 6.5) at room temperature.
Preparation Note
The enzyme should be used by the end-user customer within 1 year of receipt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GS60GS75GS64
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
biological source
bovine
biological source
human
biological source
human
biological source
human
concentration
1.42 mg/mL
concentration
2.0 mg/mL
concentration
1.98 mg/mL
concentration
1.01 mg/mL
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
mol wt
23 kDa
mol wt
23 kDa
mol wt
26 kDa
mol wt
25 kDa
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GS85-100UG04061833658116