Fortfahren mit
G8634
Guanosin-5′-[γ-thio]triphosphat Tetralithiumsalz
≥90% (contains < 10% GDP, HPLC), G-protein activator, powder
Synonym(e):
GTPγS Tetralithiumsalz, GTP-γ-S-Li4, Guanosin-5′-O-(3-thiotriphosphat) Tetralithiumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 85.50
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 362.00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 370.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 875.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12Li4N5O13P3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
562.98
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
305-606-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8182249
Assay:
≥90% (contains < 10% GDP, HPLC)
Form:
powder
CHF 85.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Guanosin-5′-[γ-thio]triphosphat Tetralithiumsalz, ≥90% (contains < 10% GDP, HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥90% (contains < 10% GDP, HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥75 mg/mL (Solutions are very unstable; prepare immediately prior to use.)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=S)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O13P3S.4Li/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(26-9)1-25-29(19,20)27-30(21,22)28-31(23,24)32;;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,23,24,32)(H3,11,13,14,18);;;;/q;4*+1/p-4/t3-,5-,6-,9-;;;;/m1..../s1
InChI key
AMQXJFWJOAWCPV-ZVQJTLEUSA-J
Application
Guanosin-5′-[γ-thio]triphosphat-Tetralithiumsalz wurde für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • als Komponente des Lysepuffers
  • in Patch-Clamp-Experimenten mit Oozyten und Säugetierzellen, um die G-Proteine konstant im aktiven Zustand zu halten[1]
  • zur Kopplung mit G-Protein α, um seine Wirkung auf die Kinase-Aktivität zu untersuchen
Biochem/physiol Actions
GTP-γ-S ist ein nicht-hydrolysierbares GTP-Analogon, das für seine Rolle als G-Protein-Aktivator bekannt ist. Kürzlich wurde gezeigt, dass es Proteine vor dem proteolytischen Abbau schützt, Tyrosinkinase-abhängig die GLUT4-Translokation stimuliert, Phospholipasen stimuliert und die Aktinpolymerisation in vitro induziert.
Nicht-hydrolysierbares GTP-Analogon, G-Protein-Aktivator.
Features and Benefits
Dieser Wirkstoff ist ein wichtiges Produkt für die Erforschung zyklischer Nukleotide. Klicken Sie bitte hier, um weitere zyklische Nukleotidprodukte zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G7637G5884G6129
assay
≥90% (contains < 10% GDP, HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
assay
~95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: ≥75 mg/mL (Solutions are very unstable; prepare immediately prior to use.)
solubility
H2O: 20 mg/mL (Solutions are very unstable; prepare immediately prior to use.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
G8634-1MG04061833649688
G8634-10MG04061833645420
G8634-5MG04061833649701
G8634-25MG04061833649695