Fortfahren mit
F8636
Ficoll® 400
lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Synonym(e):
Polysaccharose 400
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 353.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.75
MDL number:
eCl@ss:
32190102
CHF 353.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Application
Für die Zelltrennung und die Isolierung von Organellen verwendet.
Ficoll is a hydrophilic neutral highly branched polysaccharide use to establish density gradients to separate blood component cells and organelles. It is part of the separation medium called Ficoll-Paque.
Other Notes
Ein nicht ionisches synthetisches Saccharose-Polymer.
Dialyzed
Legal Information
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F1418F2637341691
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solid
product line
BioXtra
product line
BioXtra
product line
BioXtra
product line
-
sterility
γ-irradiated
sterility
-
sterility
-
sterility
-
organelle preparation, centrifugation gradients
-
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ficoll® 400
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)