Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11FN2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.67
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
220-307-5
MDL number:
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NCCc1c[nH]c2ccc(F)cc12
InChI
1S/C10H11FN2.ClH/c11-8-1-2-10-9(5-8)7(3-4-12)6-13-10;/h1-2,5-6,13H,3-4,12H2;1H
InChI key
YZAWADGJXKCLTI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| F7001-250MG | 04061833284834 |
| F7001-500MG | 04061832534725 |