Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 91.90 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32035504
CHF 91.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
Inox alloy
L
4 1/4 in. (11 cm)
tip W × D
0.05 mm × 0.02 mm , straight
General description
Bevelled, very fine shanks
Analysis Note
Biology grade
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material Inox alloy | material - | material - | material - |
| tip W × D 0.05 mm × 0.02 mm , straight | tip W × D - | tip W × D - | tip W × D - |
| L 4 1/4 in. (11 cm) | L 4 1/2 in. | L 4 1/4 in. | L 4 1/2 in. |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| F6521-1EA | 04061832336411 |