Fortfahren mit
F5135
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Leu-Gly-Pro-Ala
collagenase substrate, chromogenic
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Leu-Gly-Pro-Ala
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
N-[3-(2-Furyl)-acryloyl]-L-leucyl-glycyl-L-prolyl-L-alanin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 159.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 593.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’750.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H32N4O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
476.52
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 159.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Leu-Gly-Pro-Ala,
Quality Segment
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)\C=C\c1ccco1)C(=O)NCC(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C23H32N4O7/c1-14(2)12-17(26-19(28)9-8-16-6-5-11-34-16)21(30)24-13-20(29)27-10-4-7-18(27)22(31)25-15(3)23(32)33/h5-6,8-9,11,14-15,17-18H,4,7,10,12-13H2,1-3H3,(H,24,30)(H,25,31)(H,26,28)(H,32,33)/b9-8+/t15-,17-,18-/m0/s1
InChI key
ZLFQNOJSYZSINX-PVJKAEHXSA-N
Gene Information
mouse ... Prkcq(18761)
General description
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Leu-Gly-Pro-Ala or FALGPA is a synthetic substance which resemble the primary structure of collagen, and is hydrolyzed by all known collagenases.[1]
Substrate for collagenase.
Application
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Leu-Gly-Pro-Ala has been used for use in FALGPA assay performed using GBS (Group B Streptococci) USF704.[2]
Biochem/physiol Actions
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Leu-Gly-Pro-Ala or FALGPA is hydrolyzed by collagenases and the optimum pH for hydrolysis is 7.4.[1]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G5779F7131S7388
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
Q02111
UniProt accession no.
P02751, P04937, P11276
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
Gene Information
mouse ... Prkcq(18761)
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
Gene Information
human ... ACE(1636), ACE2(59272)
mouse ... ACE3(217246)
rat ... ACE(11421), ACE2(70008), ACE3(498012)
Gene Information
human ... FKBP10(60681)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review