Fortfahren mit
F3639
4-Fluor-7-Sulfamoylbenzofurazan
Synonym(e):
4-(Aminosulfonyl)-7-fluor-benzofurazan, 7-Fluor-2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfonamid, 7-Fluor-benzofurazan-4-sulfonamid, ABD-F
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 562.00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2’240.00
CHF 1’568.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4FN3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.18
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5035147
CHF 562.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
Quality Level
SMILES string
NS(=O)(=O)c1ccc(F)c2nonc12
InChI
1S/C6H4FN3O3S/c7-3-1-2-4(14(8,11)12)6-5(3)9-13-10-6/h1-2H,(H2,8,11,12)
InChI key
XROXHZMRDABMHS-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Fluoro-7-sulfamoylbenzofurazan is a fluorescent reagent, which directly links to the sulfur atom of thiols without a flexible alkyl chain. It is used to detect low molecular thiols using high performance liquid chromatography.[1]
Application
Reagenz für die fluorimetrische Analyse von Thiolen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F4383C1154M5760
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C C Chin et al.
Analytical biochemistry, 214(1), 128-134 (1993-10-01)
The use of the reagent tributyl phosphine (Bu3P) to reduce disulfides (Ruegg, U.T., and Rudinger, J., Methods Enzymol. 47, 111-116, 1977) and of 4-(aminosulfonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole (ABD-F) to block free sulphydryl groups (Toyo'oka, T., and Imai, K. Anal. Chem. 56, 2461-2464, 1984)
Stig K Hansen et al.
Biochemistry, 44(21), 7704-7712 (2005-05-25)
The fluorogenic reagent 4-(aminosulfonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole (ABDF) attenuates the functional activity of the protein tyrosine phosphatase PTP1B by reacting selectively with a single cysteine residue, leaving other cysteines in the protein unmodified. This modification reduces Vmax without substantially affecting substrate binding (Km)
I J Kim et al.
Journal of chromatography. A, 877(1-2), 217-223 (2000-06-14)
Homocysteine was derivatized with 4-aminosulfonyl-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole (ABD-F) to form an inclusion complex with cyclodextrin and to facilitate UV detection. ABD-homocysteine showed interaction with beta- and gamma-cyclodextrin in capillary electrophoresis at pH 2.25 as indicated by the decreased migration time. However, chiral
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F3639-10MG04061833284773
F3639-50MG04061832534671