Fortfahren mit
F3506
N-Formyl-Met-Leu-Phe
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
Chemotaktisches Peptid, N-Formyl-L-methionyl-L-leucyl-L-phenylalanin, fMLP (misnomer but widely used)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 38.80
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 60.00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 249.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 338.00
CHF 287.30
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’090.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H31N3O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
437.55
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2315783
CHF 38.80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
mol wt
437.55
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
technique(s)
activity assay: suitable
solubility
acetic acid: 20 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C21H31N3O5S/c1-14(2)11-17(23-19(26)16(22-13-25)9-10-30-3)20(27)24-18(21(28)29)12-15-7-5-4-6-8-15/h4-8,13-14,16-18H,9-12H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,26)(H,24,27)(H,28,29)/t16-,17-,18-/m0/s1
InChI key
PRQROPMIIGLWRP-BZSNNMDCSA-N
Gene Information
human ... FPR1(2357)
General description
N-Formyl-Met-Leu-Phe ist ein chemotaktisches Peptid, das auf polymorphonukleäre Leukozyten (PMN), Neutrophile usw. wirkt.[1][2]
Forschungsbereich: Zellsignalisierung
Application
N-Formyl-Met-Leu-Phe wird wie folgt verwendet:
  • Erzeugen von Gradienten in Zigmond-Kammer-Chemotaxis-Assays, die an Neutrophilen durchgeführt werden
  • Neutrophil-Chemotaxis-Assay[3]
  • Bestimmung der Beteiligung von MAPK-aktivierender Proteinkinase-2 (MAPKAPK-2) und/oder p38 am durch N-Formyl-Met-Leu-Phe stimulierten Signalweg der menschlichen polymorphonukleären Leukozyten (PMN).[1]
Biochem/physiol Actions
N-Formyl-Met-Leu-Phe induziert Chemotaxis in Phosphoinositid-3-Kinase γ (PI3K)γ-/--Neutrophilen und fördert die Anhaftung, Polymerisation von F-Aktin, Fcγ-Rezeptor-vermittelte Phagozytose und intrazelluläre Ca2+-Freisetzung.[2] Es agiert als Entzündungshemmer und aktiviert polymorphonukleäre Leukozyten (PMN) ohne die Bildung von 5-Hydroxyicosatetraenolsäure (5-HETE) und Leukotrien B4 (LTB4).[4] Seine Wirkung auf Neutrophile und die Hemmung von Adenylatcyclase werden durch Pertussistoxin gehemmt.[3]
Potenter Induktor der Leukozytenchemotaxis und Makrophagenaktivator. Rezeptoren, die Formylpeptide binden, befinden sich auf phagozytischen Neutrophilen und wurden kürzlich auf Zellen der Darmschleimhaut identifiziert.
Potentes chemotaktisches Peptid. Induziert einen metabolischen Burst in Makrophagen, zusammen mit einer Steigerung der Atemfrequenz, Sekretion von lysosomalen Enzymen und Produktion von Superoxidanion.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P1319H616147729
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99.0% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... FPR1(2357)
Gene Information
human ... TRH(7200), TRHR(7201)
mouse ... Trhr(22045)
Gene Information
-
Gene Information
human ... FPR1(2357)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Formyl-Met-Leu-Phe
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)