Fortfahren mit
F3388
Eisencitrat
BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
Eisen(III)-citrat, Eisen(III)-citrat-Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 123.00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 268.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5FeO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.94
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
222-536-6
MDL number:
CHF 123.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
hot water: 0.01 g/mL, clear, orange-yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OC12CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC2=O
InChI
1S/C6H8O7.Fe/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
InChI key
NPFOYSMITVOQOS-UHFFFAOYSA-K
Application
Eisencitrat dient als Quelle für Eisen zum Einsatz in Zellkulturanwendungen. Sein Eisen ist weniger toxisch als freie Eisensalze. Eisencitrat wird als Medienzusatz in humanen Osteosarkom- (U2OS-)Zellkulturen, humanen embryonalen Nieren- (HEK293-)Zellen und adulten primären Kardiomyozyten verwendet.
Biochem/physiol Actions
Eisencitrat wird als Bestandteil von proteinfreiem Medium verwendet. Es wird als Ersatz für Transferrin in Hybridomkulturen der Maus eingesetzt. Eisencitrat fördert die Produktion von IgM. Es dient der indirekten Stimulierung der Mitogen-aktivierten Proteinkinase (MAPK), indem es hohe Amphiregulin-/Onkoproteinwerte beim Dickdarmkrebs anstrebt.  Eisencitrat zeigt eine sehr effektive Bindung an Phosphat bei Dialysepatienten mit chronischer Nierenkrankheit.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F6129E6760EDFS
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
solubility
hot water: 0.01 g/mL, clear, orange-yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to brown
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nonantibiotic effects of fluoroquinolones in mammalian cells
Badal S, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 290(36), 22287-22297 (2015)
Ferric citrate and ferric EDTA but not ferrous sulfate drive amphiregulin-mediated activation of the MAP kinase ERK in gut epithelial cancer cells
Scheers NM, et al.
Oncotarget, 9(24), 17066-17066 (2018)
Development of a protein-free medium with iron salts replacing transferrin for a human-human hybridoma
Nagira K, et al.
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 59(4), 743-745 (1995)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F3388-250G04061833613849
F3388-1KG04061833613832