Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
0.1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 138.00 |
0.5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 545.00 |
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 809.00 |
Über diesen Artikel
biological source
human
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
technique(s)
LC/MS: suitable, electrophoresis: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C66H95N19O26/c1-31(2)53(85-48(90)29-73-55(100)35(67)16-19-49(91)92)64(109)83-42(26-46(69)88)61(106)82-43(27-52(97)98)62(107)81-41(25-45(68)87)60(105)78-37(18-21-51(95)96)57(102)77-36(17-20-50(93)94)56(101)74-28-47(89)76-39(23-33-11-6-4-7-12-33)58(103)80-40(24-34-13-8-5-9-14-34)59(104)84-44(30-86)63(108)75-32(3)54(99)79-38(65(110)111)15-10-22-72-66(70)71/h4-9,11-14,31-32,35-44,53,86H,10,15-30,67H2,1-3H3,(H2,68,87)(H2,69,88)(H,73,100)(H,74,101)(H,75,108)(H,76,89)(H,77,102)(H,78,105)(H,79,99)(H,80,103)(H,81,107)(H,82,106)(H,83,109)(H,84,104)(H,85,90)(H,91,92)(H,93,94)(H,95,96)(H,97,98)(H,110,111)(H4,70,71,72)/t32-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,53-/m0/s1
InChI key
KPBJTGOVJLITON-OECXYHNASA-N
Gene Information
human ... FGB(2244)
General description
Application
- bei der LC-MS zur Verhinderung einer Kreuzkontamination und zur Untersuchung der Leistung des Massenspektrometers und des LC-Instruments[3]
- für die Zweipunktkalibrierung während der 2D-Gelelektrophorese (zweidimensionalen Gelelektrophorese) und Proteinidentifikation durch Massenspektrometrie von Histidin-Pup (His-Pup) (prokaryotisches ubiquitinähnliches Protein), das aus Mycobacterium smegmatis isoliert wird[4]
- für die Zweipunktkalibrierung während einer eindimensionalen Gelelektrophorese und Tandem-Massenspektrometrie (MS) zur Charakterisierung einer aus den Speicheldrüsen-Homogenaten des Cimex lectularius gewonnenen löslichen Proteinprobe[5]
- als Standard zur Korrektur des Massendrifts in Daten, die aus MS und MS/MS, welche bei Peptiden aus der Trypsin-Verdauung von Proteindisulfid-Isomerase (PDI) durchgeführt wurden, gewonnen wurden[6]
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) LC/MS: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) - | technique(s) indirect ELISA: suitable |
| biological source human | biological source human plasma | biological source human | biological source human plasma |
| assay ≥90% (HPLC) | assay - | assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form lyophilized | form powder |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![[Glu1]-Fibrinopeptid B ≥90% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/122/537/7ead5c32-cb67-4325-9ce7-66c8dec24bdd/640/7ead5c32-cb67-4325-9ce7-66c8dec24bdd.png)