Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32035504
material
stainless steel
packaging
pkg of 1 ea
L
8 1/4 in.
tip H × W
2.4 mm × 1.5 mm , with serrated tips
General description
Stainless steel bayonot forcep with serrated tip. Total length 8.25 in (21 cm), Tip H 2.4 mm x W 1.55 mm.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| F2394-1EA | 04061833451182 |