Fortfahren mit
F2168
Anti-α-Tubulin−-FITC-Antikörper, monoklonaler Antikörper der Maus
clone DM1A, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoklonaler Anti-α-Tubulin-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 493.00
0.5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 961.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
DM1A, monoclonal
Application:
IF (d)
Citations:
343
CHF 493.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
DM1A, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~50 kDa
species reactivity
yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine
storage condition
protect from light
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:50 using cultured BHK cells
isotype
IgG1
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
General description
αβ-Tubulin, der Hauptbaustein der Mikrotubuli, gehört zur Tubulin-Superfamilie der Proteine. Diese sind ubiquitär in allen eukaryotischen Zellen vorhanden. Sie liegen in zahlreichen Isotypen in vielen Organismen vor.† Tubulin ist ein Heterodimer mit intrazellulären, hohlen, zylindrischen, filamentösen Strukturen. Es ist auf dem menschlichen Chromosom 2q35 lokalisiert. α/β-Tubulin und γ-Tubulin gehören zur Tubulin-Superfamilie der Proteine. α/β-Tubulin ist ein Heterodimer, das aus einer α-Tubulinkette und einer β-Tubulinkette besteht; beide Untereinheiten haben ein Molekulargewicht von 55 kDa und weisen eine beträchtliche Homologie auf. Tubulin ist ein hochkonserviertes Protein mit zwei terminalen Domänen: einer großen N- und einer C-terminalen Domäne.
Der monoklonale Anti-α-Tubulin-Antikörper (Maus-IgG1-Isotyp) ist vom DM1A-Hybridom abgeleitet, das durch Fusion von Maus-Myelomzellen und Splenozyten von immunisierten BALB/c-Mäusen hergestellt wird. Aufgereinigte Kükengehirn-Mikrotubuli wurden als Immunogen eingesetzt. Der Isotyp wird mittels Doppeldiffusions-Immunassay unter Anwendung von monoklonalen Mausantikörper-Isotypisierungsreagenzien (Produktnr. ISO-2) bestimmt. Das Produkt ist ein Protein-A-aufgereinigter monoklonaler Anti-α-Tubulin-Antikörper, der an Fluoresceinisothiocyanat, Isomer I, konjugiert ist. Es wird durch Gelfiltration aufgereinigt und enthält kein nachweisbares freies FITC.
Immunogen
Mikrotubuli aus dem Gehirn von Hühnerembryonen
Application
Der monoklonale Anti-α-Tubulin-Antikörper ist für folgende Immunfärbungen geeignet:
  • Atemwegsepithelgewebe in einer Studie zur Bestimmung der Tubulinexpression in Flimmerhärchen von Mäusen
  • Brustkrebs-Gewebeschnitte zur Untersuchung der Wirkung von LMO4 auf die Amplifikation der Zentrosomen und Anomalien der Mitosespindel
  • Spindel und Chromosomen von Oozyten
Der monoklonale Antikörper der Maus wurde in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • Nachweis von Tubulin durch Immunfluoreszenz und konfokale Mikroskopie in Lungenkarzinomzellen
  • Immunfluoreszenzfärbung der Mikrotubuli in menschlichen Embryonen und der Mitosespindeln in Milz-Lymphoblasten.
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper ist spezifisch für α-Tubulin in Immunoblot-Assays und kann für die Lokalisierung von α-Tubulin in kultivierten Zellen oder Gewebeschnitten verwendet werden. Der Antikörper reagiert am besten mit Hühner-Fibroblasten.
Der Antikörper ist spezifisch für α-Tubulin in Immunoblot-Assays und kann für die Lokalisierung von α-Tubulin in kultivierten Zellen oder Gewebeschnitten verwendet werden. Der Antikörper reagiert am besten mit Hühner-Fibroblasten. Der monoklonale Anti-α-Tubulin-FTIC-Antikörper der Maus erkennt spezifisch ein Epitop im carboxyterminalen Bereich von α-Tubulin. Er lokalisiert α-Tubulin in Menschen, Affen, Rindern, Hühnern, Ziegen, Mäusen, Ratten, Wüstenrennmäusen, Hamstern, Rattenkängurus, Amphibien, Seeigeln, Hefen, Schimmelpilzen und Tabak.
Die N-terminale Domäne von α−Tubulin bindet an GTP; dies ist ein nicht austauschbarer Mechanismus. Die sehr saure C-terminale Domäne hingegen kann an Mikrotubuli-assoziierte Proteine (MAP) binden. Beide Domänen sind mit dem Selbstaufbau der Mikrotubuli assoziiert. Mikrotubuli fungieren als strukturelle und mobile Elemente bei der Mitose, beim intrazellulären Transport, bei der ziliären/flagellären Motilität und bei der Erzeugung und Erhaltung der Zellform. Mutationen des Tubulin-α-4A-Gens führen zu einer neurodegenerativen Erkrankung, die als amyotrophe Lateralsklerose bezeichnet wird.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, enthält 1 % Rinderserumalbumin und 15 mM Natriumazid
Preparation Note
Für regelmäßige Verwendung bei 2–8 °C bis höchstens 1 Monat aufbewahren. Zur Langzeitlagerung in Arbeitsaliquoten einfrieren. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen oder die Aufbewahrung in „frostfreien“ Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eingetreten ist, die Lösung vor dem Gebrauch durch Zentrifugieren klären.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F2043T7451SAB4200776
clone
DM1A, monoclonal
clone
TUB 2.1, monoclonal
clone
6-11B-1, monoclonal
clone
TUB-1A2, monoclonal
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Gene Information
human ... TUBB(203068), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383)
mouse ... Tubb1(104068), Tubb1(104068), Tubb1(104068), Tubb1(104068), Tubb2a(22151), Tubb2a(22151), Tubb2a(22151), Tubb2a(22151), Tubb2c(227613), Tubb2c(227613), Tubb2c(227613), Tubb2c(227613), Tubb3(22152)
rat ... Tubb2(29212), Tubb2(29212), Tubb2(29212), Tubb2(29212), Tubb2c(296554), Tubb2c(296554), Tubb2c(296554), Tubb2c(296554)
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Gene Information
human ... TUBA1A(7846)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
species reactivity
yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine
species reactivity
human, rat, frog, moth, mouse, plant, rabbit, chicken, bovine, wheat, sea urchin, hamster
species reactivity
bovine, frog, invertebrates, human, hamster, mouse, protista, pig, monkey, chicken, rat, plant
species reactivity
Xenopus, Arabidopsis sp., yeast, insect, rat, hamster, porcine, monkey, bovine, human, mouse, canine, chicken
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
-
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F2168-.2ML04061833612781
F2168-.5ML04061833612798
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What is the immunogen for Monoclonal Anti-α-Tubulin antibody, clone DM1A?
    1 answer
    1. The immunogen for Monoclonal Anti-α-Tubulin antibody produced in mouse, clone DM1A is microtubules from chicken embryo brain.  This antibody recognizes an epitope located at the C-terminal end of the α-tubulin isoform (amino acids 426-430) as noted in the following references:Breitling, F., and Little, M., J. Molec. Biol., 189, 367-370 (1986).Wolff, A., et al., Biol. Cell, 63, 319-326 (1988).Serrano, L., et al., Anal. Biochem., 159, 253-259 (1986).