Fortfahren mit
F0769
Shake flasks, triple baffled
borosilicate glass flask, working volume 1,000 mL
Synonym(e):
baffled flasks, cell flask, cell flasks, conical flasks
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
6 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 490.00
CHF 465.50
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41122104
Binding type:
non-treated surface
Material:
beaded neck neck, borosilicate glass , borosilicate glass flask
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 6 ea
Feature:
without cap
CHF 465.50
ListenpreisCHF 490.00Sparen Sie 5%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
beaded neck neck, borosilicate glass , borosilicate glass flask
sterility
non-sterile
feature
without cap
packaging
pack of 6 ea
H
23 cm
base diam.
13 cm
working volume
1,000 mL
binding type
non-treated surface
Other Notes
Extra-deep, with break-resistant lip (closures not included)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F0894F0152F0402
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
beaded neck neck, borosilicate glass flask
material
beaded neck neck, borosilicate glass , glass flask
material
beaded neck transparent polycarbonate flask
material
straight neck transparent polycarbonate flask
feature
without cap
feature
without cap
feature
cap: no, graduations 25 mL, without cap
feature
without cap
working volume
1,000 mL
working volume
-
working volume
-
working volume
-
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
case of 4
packaging
case of 2 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Shake flasks, triple baffled
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F0769-6EA04061833575116