Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 20 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 204.00 | |
| 50 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 367.00 |
Über diesen Artikel
CHF 204.00
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GATTGCTTGCTCCTGGAAACTATAAACTTACAGCCTCCGCTCCTGGCTACCTGGCAATCACAAAGAAAGTGGCAGTTCCTTTTAGCCCTGCTGTTGGGGTGGACTTTGAGCTTGAGTCTTTCTCTGAAAGGAAGGAGGAGGAGAAGGAAGAATTGATGGAGTGGTGGAAAATGATGTCAGAAACTTTGAATTTTTAAGAAAGGCTTCTAACTAATTGCTTTAATCTATCTATAGACTGTAGTAAGATGCAATGTGGCTCTTTTCTTTTAGGTTGTGTGCAGTTGATATTTAACATTGATTTATTTTTGATCATTTAAGTAATAGTTAGTAATCACGTAAATACACCCGGACAGAAATATAATGTCTGGATCTACTTCATTCTTACATCAACATTCACTTTAAAATCTATCGAAGCTCTTTTAACGTAATGGGTGACAATGTCACATGACAGATGCCATGAAGAAGTCAACCGATATAGCTTGGATTTGTGAACCCTGTACTGCGAGAATCACATAGTTCCATATAAGTTGTCCTTAGTCTCTTGTGCTGATTCACTGTATAAGCATGATCCTGGTAATGCACTTTGGATGGGAAGAAA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... CPE(12876), Cpe(12876)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. |
| Gene Information mouse ... CPE(12876), Cpe(12876) | Gene Information mouse ... CPD(12874), Cpd(12874) | Gene Information mouse ... CPEB1(12877), Cpeb1(12877) | Gene Information mouse ... CPT2(12896), Cpt2(12896) |
| esiRNA cDNA target sequence GATTGCTTGCTCCTGGAAACTATAAACTTACAGCCTCCGCTCCTGGCTACCTGGCAATCACAAAGAAAGTGGCAGTTCCTTTTAGCCCTGCTGTTGGGGTGGACTTTGAGCTTGAGTCTTTCTCTGAAAGGAAGGAGGAGGAGAAGGAAGAATTGATGGAGTGGTGGAAAATGATGTCAGAAACTTTGAATTTTTAAGAAAGGCTTCTAACTAATTGCTTTAATCTATCTATAGACTGTAGTAAGATGCAATGTGGCTCTTTTCTTTTAGGTTGTGTGCAGTTGATATTTAACATTGATTTATTTTTGATCATTTAAGTAATAGTTAGTAATCACGTAAATACACCCGGACAGAAATATAATGTCTGGATCTACTTCATTCTTACATCAACATTCACTTTAAAATCTATCGAAGCTCTTTTAACGTAATGGGTGACAATGTCACATGACAGATGCCATGAAGAAGTCAACCGATATAGCTTGGATTTGTGAACCCTGTACTGCGAGAATCACATAGTTCCATATAAGTTGTCCTTAGTCTCTTGTGCTGATTCACTGTATAAGCATGATCCTGGTAATGCACTTTGGATGGGAAGAAA | esiRNA cDNA target sequence CCGTAACAGGCTCTGGGTTAGAGAACGCAACCATTTCAGTGGCTGGTATTAATCATAACATCACAACGGGAAGATTTGGTGATTTCCACAGATTACTTGTTCCTGGAACTTACAATCTTACGGCGCTTTCAACTGGGTATATGCCATTGACCATTAATAATATAATGGTGAAAGAAGGGCCAGCTACAGAGATGGATTTCTCCCTTCGGCCAACTGTGATGTCAGTAATGCCTGGTTCAACTGAGGCTGTAACAACTCCTGGCACAGTTGCTGTTCCTAATATCCCTCCTGGAACACCATCCTCCCATCAGCCAATTCAGCCTAAAGACTTTCACCACCACCATTTTCCCGACATGGAAATCTTCTTGAGAAGATTTGCCAATGAATATCCTAATATCACCCGTCTTTATTCTCTGGGGAAATCCGTAGAGTCAAGAGAACTGTATGTGATGGAGATATCTGATAACCCAGGTGTCCATGAACCAGGTGAACCAGAATTTAAGTATATTGGAAATATGCATGGAAATGAAGTGGTTGGAAGAGAGCTGC | esiRNA cDNA target sequence TTGCTTCAGGCTTGTTCTCATGACCCGCTGAGCCCAGATGGCCTGAGTGAATATTATTTCAAGATGTCCAGCCGAAGGATGCGCTGCAAAGAGGTACAGGTAATCCCTTGGGTCTTGGCTGACAGCAACTTTGTCTGGAGCCCATCTCAGAGGCTGGATCCCAGCAGGACGGTGTTTGTTGGTGCCTTGCACGGGATGCTCAATGCTGAGGCTCTGGCTGCCATCTTGAATGACCTATTTGGTGGAGTGGTGTATGCTGGGATTGACACAGATAAGCACAAGTACCCAATTGGGTCTGGTCGTGTGACTTTCAATAACCAACGTAGTTATCTGAAAGCAGTCACCGCTGCTTTTGTGGAGATCAAAACCACCAAGTTTACCAAGAAGGTTCAGATTGACCCCTATCTAGAAGATTCTCTGTGTCTTATCTGCAGCTCACAACCTGGTCCTTTCTTCTGCCGAGATCAGGT | esiRNA cDNA target sequence CCTGCCAGAAGTGACACAGATGCCTTCAAAAGACTCATCCGCTTTGTTCCTTCCTCTCTCTCCTGGTATGGAGCCTACCTGGTCAATGCATATCCCCTGGATATGTCCCAATATTTTCGGCTTTTCAATTCAACTCGTATACCCAAACCCAGTCGTGATGAACTCTTTACTGATACCAAGGCTAGACACCTCCTGGTCCTAAGAAAAGGACATTTCTATGTCTTTGATGTCCTCGATCAAGATGGGAACATTGTGAATCCCTCAGAAATCCAGGCACATCTAAAGTACATTCTCTCAGACAGCAGCCCTGTGCCCGAGTTTCCCCTGGCTTATTTGACCAGTGAGAACCGAGATGTCTGGGCAGAGCTCAGACAGAAGTTGATTCATGGTGGCAATGAGGAAACCCTGAGGAAAGTGGACTCTGCTGTCTTCTGCCTCTGCTTAGATGACTTCCCGATGAAGGATC |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| EMU045331-20UG | 04061828502073 |
| EMU045331-50UG | 04061828276783 |