Fortfahren mit
EMU034591
MISSION® esiRNA
targeting mouse Aip
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 204.00
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 367.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
CHF 204.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCCCAGTTCCTCTGTGACATCAAGCACGTAGTCCTGTATCCTCTAGTGGCCAAGAGCCTCCGCAACATCGCCGAGGGCAAGGACCCCCTGGAGGGACAGCGGCATTGCTGTGGGATCGCTCAGATGCATGAACACAGCTCCCTGGGTCATGCGGACCTGGATGCCCTGCAGCAGAACCCACAGCCTCTCATCTTCCACATCGAGATGCTGAAGGTAGAGAGTCCTGGCACCTATCAACAGGACCCATGGGCGATGACAGATGAGGAGAAAGCAAAGGCAGTACCAGTCATCCACCAAGAGGGCAACCGGTTGTACCGTGAGGGCCAGGTGAAAGAGGCTGCTGCCAAGTACTATGACGCCATCGCCTGCCTCAAGAATCTGCAGATGAAGGAGCAGCCTGGCTCACCTGACTGGATCCAGTTGGACCTGCAGATCACACCACTGCTACTCAACTATTGCCAGTGCAAGCTGGTGGCTCAGGAGTA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU085211EMU028421EMU167571
Gene Information
mouse ... AIP(11632), Aip(11632)
Gene Information
mouse ... AHR(11622), Ahr(11622)
Gene Information
mouse ... PEX11B(18632), Pex11b(18632)
Gene Information
mouse ... AIM1(11630), Aim1(11630)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
GCCCAGTTCCTCTGTGACATCAAGCACGTAGTCCTGTATCCTCTAGTGGCCAAGAGCCTCCGCAACATCGCCGAGGGCAAGGACCCCCTGGAGGGACAGCGGCATTGCTGTGGGATCGCTCAGATGCATGAACACAGCTCCCTGGGTCATGCGGACCTGGATGCCCTGCAGCAGAACCCACAGCCTCTCATCTTCCACATCGAGATGCTGAAGGTAGAGAGTCCTGGCACCTATCAACAGGACCCATGGGCGATGACAGATGAGGAGAAAGCAAAGGCAGTACCAGTCATCCACCAAGAGGGCAACCGGTTGTACCGTGAGGGCCAGGTGAAAGAGGCTGCTGCCAAGTACTATGACGCCATCGCCTGCCTCAAGAATCTGCAGATGAAGGAGCAGCCTGGCTCACCTGACTGGATCCAGTTGGACCTGCAGATCACACCACTGCTACTCAACTATTGCCAGTGCAAGCTGGTGGCTCAGGAGTA
esiRNA cDNA target sequence
GCAGGATTTGCAAGAAGGAGAGTTCTTGTTACAGGCGCTGAATGGCTTTGTGCTGGTTGTCACAGCAGATGCCTTGGTCTTCTATGCTTCCTCCACTATCCAAGATTACCTGGGCTTTCAGCAGTCTGATGTCATCCATCAGAGCGTATATGAGCTCATCCATACAGAAGACCGGGCGGAATTCCAGCGCCAGCTTCACTGGGCTCTAAACCCAGACTCTGCACAAGGAGTGGACGAAGCCCATGGCCCTCCACAGGCAGCAGTCTATTATACCCCAGACCAGCTTCCTCCAGAGAACGCTTCTTTCATGGAGAGGTGCTTCAGGTGCCGGCTGAGGTGCCTGCTGGATAATTCATCTGGTTTTCTGGCAATGAATTTCCAAGGGAGGTTAAAGTATCTTCATGGACAGAACAAGAAAGGGAAGGACGGAGCGCTGCTTCCTCCACAACTGGCTTTGTTTGCAATAGCTACTCCACTTCAGCCACCCTCCATCCTGGAAATTCGAA
esiRNA cDNA target sequence
GTGCACCTGTCAGATGTCGTTCTGAGATTCTGCATCACTGTCAGTCACCTCAACCGAGCCTTGTACTTTGCCTGTGACAATGTCCTATGGGCTGGAAAGTCTGGGCTAGCTCCCCGAGTGGACCAGGAAAAGTGGGCACAGCGTTCATTCAGATACTATCTGTTTTCCCTCATCATGAATCTGAGCCGTGATGCTTATGAGATTCGCCTATTGATGGAACAAGAGACTTCAGCTTACAGCAGGCGAATGAAGGTTTCTGGAGTAGGAGTCTCAGGAGGAGTAGAAACTGTGGGACCTGGAGGACCAGGGACTCCAGGAGGAAGTCTGCCACAACTGGCTTTGAAGTTTCGGCTCCGAATCCTGCTACTGGCTCGTGTCCTTCGAGGTCATCCCCCTCTCTTGCTGGATGTGCTCAGAAATGCATGTAACCTTTTCATCCCACTGGACAAACTAGGCTTCTGGCG
esiRNA cDNA target sequence
GTTTTAAAGATCAAGACAAGACCACATCACAATTTTTTTCCAGGAATAGGAGGGGACAAGACGTCTGAATGTGGACATACAGATTCCCTTAGAGAGAAGGATAAAAGCCCAAGTTGGTTGTTAGAAGACTTTAGCATTGGAGAACGTGGTGCCAGACTTCTGATCCATGGCCTTAACACTTCCGGGGACCATTTATGCTGGATGGCAGAGTGGCAAAGTCCTATATACTTATTCCAAGGAGTTTAATAAGTATAAACCACTATTTTCAGTTACTATTCAAATGAATAAATTTTCAAAATTTCATGTTGATATCTGCTCATGAACAGAACTTGGGTTACTTTAATTCACCTACGGACTGCCCTCAAGTGTCTACAGATACTTCAATGCCTTCCTTACAGCTGCTATTGGGACAGTATTATGGCCTAATTTATTAACCCTTACTTTACTATCCACACCTAATGCTGAAGCCATACTCTATACTTTTAGCTAAACAAAGACCTTTCAGCCTGG
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000024847
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000019256
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000074396
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000019866
NCBI accession no.
NP_057875
NCBI accession no.
NM_013464
NCBI accession no.
NP_035199
NCBI accession no.
NM_172393
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EMU034591-20UG04061828495245
EMU034591-50UG04061828269945