Fortfahren mit
EHU112331
MISSION® esiRNA
targeting human RPS15A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 204.00
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 367.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
CHF 204.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CATGAATGTCCTGGCAGATGCTCTCAAGAGTATCAACAATGCCGAAAAGAGAGGCAAACGCCAGGTGCTTATTAGGCCGTGCTCCAAAGTCATCGTCCGGTTTCTCACTGTGATGATGAAGCATGGTTACATTGGCGAATTTGAAATCATTGATGACCACAGAGCTGGGAAAATTGTTGTGAACCTCACAGGCAGGCTAAACAAGTGTGGGGTGATCAGCCCCAGATTTGACGTGCAACTCAAAGACCTGGAAAAATGGCAGAATAATCTGCTTCCATCCCGCCAGTTTGGTTTCATTGTACTGACAACCTCAGCTGGCATCATGGACCATGAAGAAGCAAGACGAAAACACACAGGAGGGA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... RPS15A(6210)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU105551EHU106041EHU105021
esiRNA cDNA target sequence
CATGAATGTCCTGGCAGATGCTCTCAAGAGTATCAACAATGCCGAAAAGAGAGGCAAACGCCAGGTGCTTATTAGGCCGTGCTCCAAAGTCATCGTCCGGTTTCTCACTGTGATGATGAAGCATGGTTACATTGGCGAATTTGAAATCATTGATGACCACAGAGCTGGGAAAATTGTTGTGAACCTCACAGGCAGGCTAAACAAGTGTGGGGTGATCAGCCCCAGATTTGACGTGCAACTCAAAGACCTGGAAAAATGGCAGAATAATCTGCTTCCATCCCGCCAGTTTGGTTTCATTGTACTGACAACCTCAGCTGGCATCATGGACCATGAAGAAGCAAGACGAAAACACACAGGAGGGA
esiRNA cDNA target sequence
CTTCCGCAAGTTCACCTACCGCGGCGTGGACCTCGACCAGCTGCTGGACATGTCCTACGAGCAGCTGATGCAGCTGTACAGTGCGCGCCAGCGGCGGCGGCTGAACCGGGGCCTGCGGCGGAAGCAGCACTCCCTGCTGAAGCGCCTGCGCAAGGCCAAGAAGGAGGCGCCGCCCATGGAGAAGCCGGAAGTGGTGAAGACGCACCTGCGGGACATGATCATCCTACCCGAGATGGTGGGCAGCATGGTGGGCGTCTACAACGGCAAGACCTTCAACCAGGTGGAGATCAAGCCCGAGATGATCGGCCACTACCTGGGCGAGTTCTCCATCACCTACAAGCCCGTAAAGCATGGCCGGCCCGGCATCGGGGCCACCCACTCCTCCCGCTTCATCCCTCTCAAGTAATGGCTCAGCTAATAAAGGCGCACATGACTCC
esiRNA cDNA target sequence
TGCAGTCTGTGCAGGTCTTCGGACGCAAGAAGACAGCGACAGCTGTGGCGCACTGCAAACGCGGCAATGGTCTCATCAAGGTGAACGGGCGGCCCCTGGAGATGATTGAGCCGCGCACGCTACAGTACAAGCTGCTGGAGCCAGTTCTGCTTCTCGGCAAGGAGCGATTTGCTGGTGTAGACATCCGTGTCCGTGTAAAGGGTGGTGGTCACGTGGCCCAGATTTATGCTATCCGTCAGTCCATCTCCAAAGCCCTGGTGGCCTATTACCAGAAATATGTGGATGAGGCTTCCAAGAAGGAGATCAAAGACATCCTCATCCAGTATGACCGGACCCTGCTGGTAGCTGACCCTCGTCGCTGCGAGTCCAAAAAGTTTGGAGGCCCTGGTGCCCGCGCTCGCTACCAGAAATCCTACCGATAAGCCCATCGTG
esiRNA cDNA target sequence
AGATGGCGGACATTCAGACTGAGCGTGCCTACCAAAAGCAGCCGACCATCTTTCAAAACAAGAAGAGGGTCCTGCTGGGAGAAACTGGCAAGGAGAAGCTCCCGCGGTACTACAAGAACATCGGTCTGGGCTTCAAGACACCCAAGGAGGCTATTGAGGGCACCTACATTGACAAGAAATGCCCCTTCACTGGTAATGTGTCCATTCGAGGGCGGATCCTCTCTGGCGTGGTGACCAAGATGAAGATGCAGAGGACCATTGTCATCCGCCGAGACTATCTGCACTACATCCGCAAGTACAACCGCTTCGAGAAGCGCCACAAGAACATGTCTGTACACCTGTCCCCCTGCTTCAGGGACGTCCAGATCGGTGACATCGTCACAGTGGGCGAGTGCCGGCCTCTGAGCAAGACAGTGCGCTTCAACGTGCTCAAGGTCAC
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... RPS15A(6210)
Gene Information
human ... RPS15(6209)
Gene Information
human ... RPS16(6217)
Gene Information
human ... RPS11(6205)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000134419
Ensembl | human accession no.
ENSG00000115268
Ensembl | human accession no.
ENSG00000105193
Ensembl | human accession no.
ENSG00000142534
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_001019
NCBI accession no.
NM_001018
NCBI accession no.
NM_001020
NCBI accession no.
NM_001015
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU112331-50UG04061828405602
EHU112331-20UG04061828632701