Fortfahren mit
E8909
Phosphodiesterase 3B
recombinant, expressed in Sf9 cells
Synonym(e):
3′,5′-cyclic-nucleotide phosphodiesterase, PDE 3B
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 667.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
≥1000 units/μg protein
Recombinant:
expressed in Sf9 cells
CHF 667.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in Sf9 cells
Quality Segment
form
buffered aqueous solution
specific activity
≥1000 units/μg protein
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
N-terminal GST-tagged 86 kDa protein containing amino acids 592-end
Application
Phosphodiesterase 3B has been used in a study to evaluate the evidence for biological effects of metformin in operable breast cancer. Phosphodiesterase 3B has also been used in a study to investigate the role of intracellular and intercellular communication in perfusion distribution of erythrocyte-derived ATP.
Physical form
Buffered aqueous solution containing Tris-HCl (pH 8.0), NaCl, KCl, Tween-20, DTT, and glycerol
Other Notes
One unit will convert 1.0 picomole of 3′,5′-cAMP to 5′-AMP per minute at pH 7.4 at 37 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E9034SRP0258SRP0272
specific activity
≥1000 units/μg protein
specific activity
≥2,000 unit/μg protein
specific activity
≥2000 units/μg
specific activity
≥53 pmol/min-μg
recombinant
expressed in Sf9 cells
recombinant
expressed in Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
form
buffered aqueous solution
form
solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E8909-10UG04061832755649