Fortfahren mit
E2888
Earle-Salze
With sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
EBSS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
phenol red: 0.011 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
NaHCO3: 2.2 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Balanced Salt Solution ist an der Bereitstellung eines Puffersystems zur Haltung des Mediums im optimalen pH-Bereich (7,2–7,6), Bewässern und Verdünnen, beteiligt, während das intra- und extrazelluläre osmotische Gleichgewicht erhalten bleibt. Sie hilft beim Erhalt des normalen Zellmetabolismus, indem sie Wasser und große Mengen anorganischer Ionen bereitstellt. Balanced Salt Solution stellt eine Energiequelle für den Zellmetabolismus bereit, indem sie Kohlenhydrate wie Glucose liefert.
Application
Earle-Salze werden wie folgt verwendet:
  • zum Inkubieren der hepatozellulären Karzinomzelllinie[1]
  • als Komponente von Embryo-Kulturmedium zum Waschen von Kaninchenembryos[2]
  • zum Kultivieren von Mausembryo-Neuroretina[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E6267E7510E3024
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
phenol red: 0.011 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
NaHCO3: 2.2 g/L
components
NaHCO3: 2.2 g/L
phenol red: 0.011 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
components
glucose: 10.0 g/L
NaHCO3: no
phenol red: 0.11 g/L
components
phenol red: no
NaHCO3: 2.2 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Earle-Salze
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yunchen Le et al.
Cell death & disease, 9(6), 666-666 (2018-06-06)
Amino-acid metabolism plays a vital role in mammalian target of rapamycin (mTOR) signaling, which is the pivot in colorectal cancer (CRC). Upregulated chaperone-mediated autophagy (CMA) activity contributes to the regulation of metabolism in cancer cells. Previously, we found that sorting
Chinwendu Nwadike et al.
Molecular and cellular biology, 38(10) (2018-03-07)
Autophagy maintains metabolism in response to starvation, but each nutrient is sensed distinctly. Amino acid deficiency suppresses mechanistic target of rapamycin complex 1 (MTORC1), while glucose deficiency promotes AMP-activated protein kinase (AMPK). The MTORC1 and AMPK signaling pathways converge onto
Yinping Tong et al.
Journal of cellular and molecular medicine (2018-06-21)
Corilagin is a component of Phyllanthus urinaria extract and has been found of possessing anti-inflammatory, anti-oxidative, and anti-tumour properties in clinic treatments. However, the underlying mechanisms in anti-cancer particularly of its induction of cell death in human breast cancer remain
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E2888-500ML04061833603017
E2888-6X500ML04061833603024
E2888-100ML04061833603000