Fortfahren mit
E0264
Electrophoresis film for agarose gels
sheet W × L 85 mm × 100 mm
Synonym(e):
Agarose Gel Film, Electrophoresis Film, Electrophoresis Gel Film
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 233.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41105300
Material:
polyester
Sterility:
non-sterile
CHF 233.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polyester
description
Film 7 mil (0.2 mm) Thickness
sterility
non-sterile
sheet W × L
85 mm × 100 mm
General description
  • Gels cast on the electrophoresis film remain permanently attached to the film during electrophoresis, staining and drying
  • Handling of thin agarose gels is much easier when attached to electrophoresis film
  • Gels attached to electrophoresis film remain flexible after drying
Application
Electrophoresis film is a flexible, transparent polyester film specifically designed to support agarose gels. Ideal for casting horizontal agarose gels for immunoelectrophoresis and immunodiffusion. One side has been treated with a hydrophilic coating, which enhances adhesion with aqueous agarose gel media.
Disclaimer
Fluorescence may be exhibited under ultraviolet light which may interfere with some fluorimetric detection methods.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E1005AGRMP-ROAGRLE-RO
material
polyester
material
polyester
material
-
material
-
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
-
description
Film 7 mil (0.2 mm) Thickness
description
Film 7 mil (0.2 mm) Thickness
description
multipurpose agarose
description
-
sheet W × L
85 mm × 100 mm
sheet W × L
-
sheet W × L
-
sheet W × L
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)