Fortfahren mit
D9652
Dialyseschlauch, Cellulosemembran
avg. flat width 33 mm (1.3 in.)
Synonym(e):
Cellulose Dialysis Tubing, Cellulose Membrane, Dialysis Membrane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 ft
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 201.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
CHF 201.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
avg. diam.
21 mm , when full
avg. flat width
33 mm (1.3 in.)
capacity
~110 mL/ft
General description
Typische Molekulargewicht-Ausschlussgrenze: 14.000
Packaging
In Rollen, getrocknet
Preparation Note
Das als Feuchthaltemittel enthaltene Glycerin kann durch Waschen der Schläuche für 3–4 Stunden unter fließendem Wasser entfernt werden. Schwefelverbindungen können durch die Behandlung der Schläuche mit einer 0,3%igen (w/v) Natriumsulfidlösung für 1 Minute bei 80 °C entfernt werden. Mit heißem Wasser (60 °C) für 2 Minuten waschen; anschließend mit einer 0,2%igen (v/v) Schwefelsäurelösung versauern und dann mit heißem Wasser abspülen, um die Säure zu entfernen. Diese Schläuche halten den Großteil der Proteine mit einem Molekulargewicht von 12.000 oder größer zurück.
Analysis Note
Kann mehr als nur Spuren von Glycerin und Schwefelverbindungen enthalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D9277D9402D9527
avg. diam.
21 mm , when full
avg. diam.
6 mm , when full
avg. diam.
49 mm , when full
avg. diam.
27 mm , when full
avg. flat width
33 mm (1.3 in.)
avg. flat width
10 mm (0.4 in.)
avg. flat width
76 mm (3.0 in.)
avg. flat width
43 mm (1.7 in.)
capacity
~110 mL/ft
capacity
~10 mL/ft
capacity
~640 mL/ft
capacity
~175 mL/ft
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dialyseschlauch, Cellulosemembran
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Dialysis Tubing
Ana Paula Dos Santos Matos et al.
Drug delivery and translational research, 10(6), 1552-1570 (2020-07-18)
Leishmaniasis is a neglected infectious disease caused by protozoan parasites from Leishmania genus species, affecting millions of people, in several countries. The current available treatment for cutaneous leishmaniasis (CL) has presented many side effects. In this way, micro- and nanotechnology
Ahmet Alper Öztürk et al.
Combinatorial chemistry & high throughput screening, 23(10), 1064-1079 (2020-03-27)
To prepare lamivudine (LAM)-loaded-nanoparticles (NPs) that can be used in lung cancer treatment. To change the antiviral indication of LAM to anticancer. The development of anticancer drugs is a difficult process. One approach to accelerate the availability of drugs is
Andreii S Kritchenkov et al.
Food chemistry, 343, 128696-128696 (2020-11-30)
The synthesis of new chitin derivatives through ultrasound-assisted treatment of the chitin with 1-azido-3-chloropropan-2-ol under Green Chemistry conditions is described. This is the first example of ultrasound-assisted polymer analogues transformation of chitin unaccompanied by noticeable backbone degradation or deacetylation. The
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D9652-100FT04061835270040