Fortfahren mit
D9565
β-Defensin 1 human
≥98% (HPLC and SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 550.00
CHF 412.50
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 412.50
ListenpreisCHF 550.00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC and SDS-PAGE)
form
lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
mol wt
estimated mol wt 3.9 kDa
UniProt accession no.
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi, viruses
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... DEFB1(1672)
General description
Chemical structure: peptide
Biochem/physiol Actions
A small cationic peptide which demonstrates anti-microbial activity.
A small cationic peptide which demonstrates anti-microbial activity. Originally isolated from human plasma, this substance is constitutively expressed in mucosal membrane epithelium.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D9690B2809D6790
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, fungi, Gram-positive bacteria, viruses
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi, viruses
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
fungi, mycobacteria, viruses
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
form
lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC and SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Ribosomally synthesized antimicrobial peptides are a promising focus in antibiotic research amidst bacterial resistance and emerging infectious diseases.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D9565-5UG04061833590874