Fortfahren mit
D8946
DMH1
≥98% (HPLC), powder, BMP inhibitor
Synonym(e):
4-[6-(4-Isopropoxyphenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]quinoline, 4-[6-[4-(1-Methylethoxy)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]-quinoline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 253.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 920.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H20N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.44
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 253.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
DMH1, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
light yellow to orange
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)OC(C=C1)=CC=C1C(C=N2)=CN3C2=C(C4=CC=NC5=C4C=CC=C5)C=N3
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16(2)29-19-9-7-17(8-10-19)18-13-26-24-22(14-27-28(24)15-18)20-11-12-25-23-6-4-3-5-21(20)23/h3-16H,1-2H3
InChI key
JMIFGARJSWXZSH-UHFFFAOYSA-N
General description
DMH1 stimulates neurogenesis of human-induced pluripotent stem cells (hiPSCs) and suppresses the growth and metastasis of lung cancer. It blocks cellular autophagy responses.
Application
DMH1 has been used for bone morphogenetic protein (BMP) inhibition.
Biochem/physiol Actions
DMH1 is a highly selective Bone morphogenetic protein (BMP) inhibitor.
DMH1 is a highly selective Bone morphogenetic protein (BMP) inhibitor. DMH1 is a dorsomorphin analogue that exclusively targets the BMP but not the VEGF pathway.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1535SML1832475949
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMH1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D8946-5MG04061833590096
D8946-25MG04061833218419