Fortfahren mit
D8132
Dehydro-L(+)-ascorbinsäure Dimer
≥80% (enzymatic)
Synonym(e):
Bis(dehydro-L-ascorbinsäure), Bis-DHA, DHA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.22
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
Beilstein/REAXYS Number:
84277
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥80% (enzymatic)
form
powder
color
faint beige to beige, faint brown to light brown, white to yellow
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@@H](C(=O)C(=O)C1=O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H6O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-8H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI key
SBJKKFFYIZUCET-JLAZNSOCSA-N
General description
Dehydro-L-(+)-ascorbic acid dimer is a water soluble molecule, which is produced by vitamin C in the lumen of gastrointestinal tract.
Application
Dehydro-L-(+)-ascorbic acid dimer has been used to study its transformation and stability under the influence of pH, concentration and temperature.
Biochem/physiol Actions
Dehydro-L-(+)-ascorbic acid dimer is used to regenerate ascorbic acid(AA). AA oxidation to dehydroascorbic acid (DHA) takes place in extracellular fluid and cells. AA acts as an antioxidant and enzyme cofactor. It is used in a wide variety of applications, including cell culture. It also acts as a reducing agent, that helps reduce oxidative stress. L-Ascorbate can be regenerated from dehydroascorbic acid (DHA) by biological systems.
Other Notes
Dimer in crystalline form; hydrated monomer in aqueous solution
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
26155695212A2218
assay
≥80% (enzymatic)
assay
-
assay
99.0-100.5%
assay
99.0-100.5%
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
color
faint beige to beige, white to yellow, faint brown to light brown
color
-
color
white to off-white
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D8132-1G04061826690642
D8132-250MG04061833589205