Fortfahren mit
D7946
DIM-C-pPhOCH3
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1,1-bis(3′-Indolyl)-1-(p-methoxyphenyl)methane; 3,3′-[(4-Methoxyphenyl)methylene]bis-1H-indole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 125.00
CHF 106.25
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 511.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H20N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
CHF 106.25
ListenpreisCHF 125.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to light yellow
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(c2c[nH]c3ccccc23)c4c[nH]c5ccccc45
InChI
1S/C24H20N2O/c1-27-17-12-10-16(11-13-17)24(20-14-25-22-8-4-2-6-18(20)22)21-15-26-23-9-5-3-7-19(21)23/h2-15,24-26H,1H3
InChI key
ZCCMKJAXOIFTHH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DIM-C-pPhOCH3 is a Nerve Growth Factor-Induced Bα (NGFI-Bα, Nur77) agonist
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0363SML1508SML0927
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
solubility
DMSO: >15 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
off-white to light yellow
color
light orange to dark orange
color
, light orange to dark red
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.
Katriana A Popichak et al.
Molecular pharmacology, 94(4), 1174-1186 (2018-08-17)
Inflammatory activation of glial cells promotes loss of dopaminergic neurons in Parkinson disease. The transcription factor nuclear factor κB (NF-κB) regulates the expression of multiple neuroinflammatory cytokines and chemokines in activated glial cells that are damaging to neurons. Thus, inhibition
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D7946-5MG04061832824208
D7946-25MG04061832824192