Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1’520.00 |
Über diesen Artikel
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
mol wt
482.56 g/mol
CMC
1.6 mM (20-25°C), 1.6-1.8
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C22H42O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-30-21-19(29)17(27)20(14(12-24)32-21)33-22-18(28)16(26)15(25)13(11-23)31-22/h13-29H,2-12H2,1H3/t13-,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-,22-/m1/s1
InChI key
WOQQAWHSKSSAGF-WXFJLFHKSA-N
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form lyophilized | form powder |
| assay ≥98% (GC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (GC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| description non-ionic | description - | description - | description non-ionic |
| mol wt 482.56 g/mol | mol wt micellar wt 50000 | mol wt - | mol wt micellar avg mol wt 50,000 |
| CMC 1.6 mM (20-25°C), 1.6-1.8 | CMC 100-600 μM | CMC 1.6 mM | CMC 0.15 mM (20-25°C) |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.
Auf dieser Seite wird die Solubilisierung von Membranproteinen mit Produkten von Cytiva dargestellt.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D7658-5G | 04061832888514 |
| D7658-500MG | 04061832888507 |
| D7658-1G | 04061833588666 |