Fortfahren mit
D6920
2′-Desoxyadenosin-5′-triphosphat Natriumsalz -Lösung
10 mM
Synonym(e):
dATP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 37.90
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
217-662-3
Assay:
≥99%
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
CHF 37.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥99%
Quality Segment
form
liquid
concentration
10 mM
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
foreign activity
DNase, RNase, NICKase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)O3
InChI
1S/C10H16N5O12P3.Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(25-7)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);/q;+1/p-1/t5-,6+,7+;/m0./s1
InChI key
YJWCICGGRLOGEH-VWZUFWLJSA-M
General description
2′-Desoxyadenosin-5′-triphosphat (dATP) besteht aus einer Nukleobase, die an Desoxyribose gebunden ist, und einem 5‘-Hydroxyl an dem Zucker, der an eine Kette aus drei Phosphatresten gebunden ist. dATP wird von Zellen für die Synthese von DNA mittels DNA-Polymerasen verwendet.
Application
2′-Desoxyadenosin-5′-triphosphat-natriumsalzlösung wird als Komponente der dNTP-Mischung zum Markieren einer ribosomalen 18s-rDNA-Sonde und telomerischen (TTAGG)n-Sonde verwendet.
2′-Desoxyadenosin-5′-triphosphat-Natriumsalzlösung wird für DNA-Synthesereaktionen, darunter PCR, DNA-Sequenzierung und Methoden für molekulares Klonen, verwendet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
11051440001D4788DATP-RO
dATP =98%, solution, 100 mM, suitable for DNA sequencing, suitable for DNA amplification
Roche
11051440001
dATP
dATP 99% (dNTP), <0.9% (dNDP), solution, 100 mM
Roche
DATP-RO
dATP
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
assay
≥99%
assay
98%
assay
≥99%
assay
99% (dNTP)
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
colorless
color
-
color
colorless
color
-
concentration
10 mM
concentration
100 mM
concentration
100 mM
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Protocol using antibody mediated hot start polymerase with a red dye for easy gel loading. Method has short activation period (<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D6920-.5ML04061838214461