Fortfahren mit
D6884
1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose
Synonym(e):
Diacetone-D-fructose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
storage temp.
−20°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)