Fortfahren mit
D5764
2,3-Diphospho-D-glyceric acid pentasodium salt
glycolysis metabolite
Synonym(e):
2,3-DPG, D-Glycerate 2,3-diphosphate sodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C3H3O10P2Na5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
375.95
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
impurities
3-phosphoglyceric acid, essentially free
color
white to off-white
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cation traces
Na: 24.5-32.5% (anhydrous)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC(=O)[C@@H](COP(O)(O)=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8O10P2.Na.H/c4-3(5)2(13-15(9,10)11)1-12-14(6,7)8;;/h2H,1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8)(H2,9,10,11);;/t2-;;/m1../s1
InChI key
JJEMSNINYKJOBZ-YBBRRFGFSA-N
Application
D-Glycerate 2,3-diphosphate, cofactor of both phosphoglyceric acid mutase and hemoglobin, may be used as a reference compound in analysis of blood cell (erythrocyte) glycolysic cycle metabolites.
Biochem/physiol Actions
Metabolite of glycolysis within human erythrocytes produced by 2,3-diphosphoglycerate mutase in an alternative to the glycolytic pathway. Binds to hemaglobin to reduce oxygenation.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P8877D913419710
biological source
synthetic
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
egg white
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white
color
white
color
white to faintly brown
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D5764-25MG04061833586761
D5764-100MG04061832389042
D5764-500MG04061832389066