Wichtige Dokumente
D5444
Anti-DCP1A (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DCP1 Decapping enzyme 1, homolog A, Anti-SMAD4IP1, Anti-SMIF, Anti-Smad 4-interacting transcription factor, Anti-Smad 4-interacting transcriptional co-activator
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~70 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat (predicted)
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using cell lystes of HEK-293T
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde-fixed NIH-3T3 cells over-expressing human DCP1A or using paraformaldehyde-fixed HEPG2 cells
western blot: 1-2 μg/mL using cell lysates of HEK-293T
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DCP1A(55802)
mouse ... Dcp1a(75901)
rat ... Dcp1a(361109)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Immunofluorescence-cell culture cells (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)