Fortfahren mit
D4813
Dendrotoxin-K
≥98% (HPLC), potassium channels inhibitor, lyophilized powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 356.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
CHF 356.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Dendrotoxin-K, ≥98% (HPLC), lyophilized powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
6,542 Da
storage temp.
−20°C
Application
Dendrotoxin-K is suitable for use as a potassium voltage-gated channel subfamily A member 1 (Kv1.1) channel blocker in axon and human embryonic kidney (HEK293) cells.[1] It has also been used as a selective blocker of Kv channels in mice.
Biochem/physiol Actions
Dendrotoxin-K (DTXk) is isolated from mamba snake Dendroaspis polylepis and interacts with the β-turn region in the N-terminal sequence of the potassium channel. It inhibits tumor progression in gefitinib-resistant non-small cell lung cancer cells. DTXk induces neuronal damage in the hippocampus via N-methyl-d-aspartate (NMDA) and non-NMDA receptors.
Dendrotoxin-K inhibits potassium channels that contain Kv1.1 protein only.[2]
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
Purified by a modification of the method of Schweitz.[3]
Reconstitute in 1 mL deionized water or buffer (pH 7.5) to yield 10 μM stock
Other Notes
Isolated initially from Dendroaspis polylepis polylepis venom
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P3495C5238SML2528
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
6,542 Da
mol wt
3921 Da
mol wt
-
mol wt
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D4813-1VL04061832574301