Fortfahren mit
D4641
n-Dodecyl β-D-Maltosid
≥98% (GC)
Synonym(e):
DDM, Lauryl-β-D-maltosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 293.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 512.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’810.00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 7’290.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H46O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
510.62
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32190102
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
55318
CHF 293.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
corn
Quality Segment
description
non-ionic
assay
≥98% (GC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 50,000
aggregation number
98
technique(s)
protein quantification: suitable
impurities
<1.5% water (Karl Fischer)
CMC
0.15 mM (20-25°C)
mp
224-226 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m1/s1
InChI key
NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
General description
n-Dodecyl-β-D-Maltosid, auch bekannt als Lauryl-Maltosid, steht für ein nichtionisches Tensid und ein Pyren-Derivat (Py). Es fungiert als Alkyl-Maltopyranosid-Detergens und zeichnet sich insbesondere durch die Solubilisierung und Kristallisation von Membranproteinen aus. Daher ist es ein wichtiges Instrument in der Zellbiologie und biochemischen Forschung. Seine einzigartige Fähigkeit ergibt sich aus seiner Fähigkeit zur Bildung von Mizellen, die die Membranumgebung imitieren, wodurch die α-helikalen Strukturen und die nativen Konformationen von membranassoziierten Proteinen erhalten bleiben.
Neben seiner Hauptfunktion hat n-Dodecyl-β-D-Maltosid verschiedene Anwendungen, darunter die Aufreinigung und Stabilisierung der RNA-Polymerase, den Nachweis von Protein-Lipid-Interaktionen und die Funktion als Substrat für den Glucosyl- und Xylosyltransfer durch Glycogenin. Aufgrund seiner milden und nicht denaturierenden Eigenschaften wird es außerdem in Protein-Anästhesie-Studien verwendet. Insgesamt entwickelt sich n-Dodecyl-β-D-Maltosid zu einem vielseitigen Detergens mit einem breiten Anwendungsspektrum in der Membranproteinforschung und darüber hinaus. Seine zentrale Rolle bei der Erhaltung der Proteinstruktur und -funktion macht es zu einem unverzichtbaren Instrument für die Untersuchung der Feinheiten der Membranbiologie.
Application
Nicht ionisches Detergens für die Stabilisierung und Aktivierung von Enzymen für die Membranforschung.
Nicht ionisches Detergens, das für die Extrahierung und Auflösung von Proteinen verwendet wird.
n-Dodecyl β-D-maltosid wird in einer Studie zur Darstellung der Auffaltung integraler spiralförmiger Membranproteine mittels GPS-NMR und Streumethoden verwendet. [1]
Features and Benefits
  • Vielseitig verwendbares Tensid für Ihre Zellbiologie und biochemische Forschung
  • Geeignet für die Proteinquantifizierung
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D5172850520P324355
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable using [HPLC: suitable]
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
>99% (contains <2% alpha isomer, TLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
aggregation number
98
aggregation number
98
aggregation number
-
aggregation number
98
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
CMC
0.15 mM (20-25°C)
CMC
0.15 mM (20-25°C)
CMC
-
CMC
100-600 μM
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Dodecyl β-D-Maltosid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How stable is n-Dodecyl β-D-maltoside (D4641 or D5172) once it is dissolved?
    1 answer
    1. The product should not be stored for more than one day once it is dissolved.