Fortfahren mit
D4266
3-(Decyldimethylammonio)­propansulfonat-Zwitterion
zwitterionic detergent
Synonym(e):
Caprylyl-sulfobetain, SB3-10
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 181.00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 348.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)9N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3-
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.49
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3967284
CHF 181.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 12,600
aggregation number
41
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable, protein purification: suitable, protein quantification: suitable
conductivity
<20 μmho per cm at 24 °C (0.1 M aqueous solution)
CMC
25-40 mM (20-25°C)
SMILES string
CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C15H33NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16(2,3)14-12-15-20(17,18)19/h4-15H2,1-3H3
InChI key
WKALLSVICJPZTM-UHFFFAOYSA-N
General description
3-(Decyldimethylammonio)­propansulfonat-Zwitterion, ein zwitterionisches Tensid, ist ein Sulfobetain. Sulfobetaine enthalten eine positiv geladene quaternäre Ammoniumgruppe und eine negativ geladene Sulfongruppe.
Application
Zwitterionisches Reinigungsmittel für die Solubilisierung von Proteinen.
3-(Decyldimethylammonio)­propansulfonat-Zwitterion hatte folgende Anwendungen:
  • In einer Studie zur Demonstration eines Polyurethan-Chips, der elektrostatisch an Immunglobulin G (IgG) bindet.[1]
  • In einer Studie zur Beschreibung einer Methode für das ertragreiche Isolieren von Arabidopsis-Chloroplasten.[2]
  • Solubilisierung von Oleosinen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D043140772H6883
assay
≥98.0% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable, protein quantification: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
nucleic acid detection: suitable, protein purification: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, mass spectrometry (MS): suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
aggregation number
41
aggregation number
55
aggregation number
83
aggregation number
155
CMC
25-40 mM (20-25°C)
CMC
2-4 mM (20-25°C)
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
CMC
0.01-0.06 mM (20-25°C)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)