Fortfahren mit
D3627
1,3-Diolein
≥99% (GC)
Synonym(e):
1,3-Di(cis-9-octadecenoyl)glycerol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 58.20
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 298.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C39H72O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
620.99
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
219-569-3
MDL number:
CHF 58.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
impurities
1,2-isomer, essentially free
functional group
oleic acid
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
InChI key
DRAWQKGUORNASA-CLFAGFIQSA-N
Application
  • Miscibility, chain packing, and hydration of 1-palmitoyl-2-oleoyl phosphatidylcholine and other lipids in surface phases: This research elaborates on the physicochemical properties of 1,3-Diolein, providing insights into lipid packing and hydration that are vital for pharmaceutical formulation and lipidomics analysis (Smaby JM, Brockman HL, 1985). Biophys J.
Packaging
Verschweisste Ampulle
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D3627-100MG04061835384518
D3627-10MG04061833563342