Fortfahren mit
D3534
cis-7,10,13,16-Docosatetraenoic acid methyl ester
≥98% (capillary GC)
Synonym(e):
Methyl 7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 206.00
CHF 154.50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H38O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.55
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
CHF 154.50
ListenpreisCHF 206.00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (capillary GC)
form
liquid
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h7-8,10-11,13-14,16-17H,3-6,9,12,15,18-22H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI key
ABGHYAFHPINIHF-ZKWNWVNESA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D4034SML0563840887C
22:6 PA 1,2-didocosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Avanti
840887C
22:6 PA
assay
≥98% (capillary GC)
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
form
liquid
form
liquid
form
ethanol solution (5 mg/ml)
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D3534-25MG04061833563311