Fortfahren mit
D1387
P1,P3-Di(adenosine-5′) triphosphate ammonium salt
solid
Synonym(e):
A(5′)P3(5′)A, Diadenosine triphosphate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 311.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 645.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C20H24N9O16P3 · NH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
756.41
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Form:
solid
Storage temp.:
−20°C
CHF 311.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
P1,P3-Di(adenosine-5′) triphosphate ammonium salt,
form
solid
Quality Segment
impurities
Other adenosine phosphates, essentially free
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC4OC(C(O)C4O)n5cnc6c(N)ncnc56)C(O)C3O
InChI
1S/C20H27N10O16P3.H3N/c21-15-9-17(25-3-23-15)29(5-27-9)19-13(33)11(31)7(43-19)1-41-47(35,36)45-49(39,40)46-48(37,38)42-2-8-12(32)14(34)20(44-8)30-6-28-10-16(22)24-4-26-18(10)30;/h3-8,11-14,19-20,31-34H,1-2H2,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H2,21,23,25)(H2,22,24,26);1H3
InChI key
PKSQTRWRSNNYCW-UHFFFAOYSA-N
Application
P1,P3-Di(adenosine-5′) triphosphate ammonium salt has been used as a component of the incubation medium for incubating fibroblast cell lines for FoF1 ATP-synthase activity.
P1,P3-Di(adenosine-5′) triphosphate (Ap3A) is a diadenosine oligophosphate (ApnA) family member. ApnAs have been found to act as a signaling molecule.
Preparation Note
Approx. 25 A260 units per mg.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D1262D6392D8013
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
Other adenosine phosphates, essentially free
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)