Wichtige Dokumente
D1069
Desloratadin
powder, ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
8-Chlor-6,11-dihydro-11-(4-piperidinyliden)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2,b]pyridin, Clarinex®, NSC 675447
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
DMSO: >10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ccc2c(CCc3cccnc3\C2=C4\CCNCC4)c1
InChI
1S/C19H19ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2
InChIKey
JAUOIFJMECXRGI-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HRH1(3269)
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)