Fortfahren mit
D0787
3-(Dimethylamino)benzoesäure
≥97% (HPLC), powder
Synonym(e):
3-Dimethylaminobenzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 104.00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 267.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 716.00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’230.00
CHF 1’045.50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2NC6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.19
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
202-775-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2208586
CHF 104.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
3-(Dimethylamino)benzoesäure, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
mp
148-150 °C (lit.)
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, yellow to brown
SMILES string
CN(C)c1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10(2)8-5-3-4-7(6-8)9(11)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
NEGFNJRAUMCZMY-UHFFFAOYSA-N
Application
3-(Dimethylamino)benzoic acid has been used to analyse glucose content from the extraction of starch and soluble sugars.
Biochem/physiol Actions
3-dimethylaminobenzoic acid (DMAB) can be used to quantity the activity of peroxidase and manganese peroxidase.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
232793225193N0630
assay
≥97% (HPLC)
assay
97%
assay
98%
assay
≥98% (HPLC)
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, yellow to brown
solubility
methanol: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly brown(lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow to yellow
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
mp
148-150 °C (lit.)
mp
173-175 °C (lit.)
mp
-
mp
203-204 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(Dimethylamino)benzoesäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D0787-500G04061833629529
D0787-10G04061833558096
D0787-25G04061833629512
D0787-100G04061833629499