Wichtige Dokumente
D0180
Monoclonal Anti-DOPA Decarboxylase (DDC) antibody produced in mouse
clone DDC-109, ascites fluid
Größe auswählen
CHF 427.00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 427.00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
DDC-109, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~50 kDa
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
rabbit, sheep, guinea pig, monkey, rat, human, bovine, canine
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using bovine brain extract
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DDC(1644)
rat ... Ddc(24311)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?