Fortfahren mit
C9801
Casein, N,N-dimethyliert aus Kuhmilch
essentially salt-free, lyophilized powder
Synonym(e):
N,N-dimethylcasein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 60.20
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 174.00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 626.00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’030.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
essentially salt-free, lyophilized powder
Assay:
≥90% (colorimetric)
Biological source:
bovine milk
CHF 60.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine milk
Quality Segment
assay
≥90% (colorimetric)
form
essentially salt-free, lyophilized powder
technique(s)
activity assay: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OCC(NC(=O)C(NC(=O)C(N)Cc1ccccc1)CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(C(O)C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(C
InChI
1S/C81H125N22O39P/c1-36(2)31-50(76(132)94-43(15-24-57(87)108)71(127)101-52(34-64(120)121)78(134)98-49(81(137)138)11-7-8-30-82)99-72(128)47(19-28-61(114)115)95-77(133)51(33-63(118)119)100-73(129)48(20-29-62(116)117)97-80(136)65(37(3)104)103-75(131)44(16-25-58(88)109)92-68(124)42(14-23-56(86)107)90-67(123)41(13-22-55(85)106)91-69(125)45(17-26-59(110)111)93-70(126)46(18-27-60(112)113)96-79(135)53(35-142-143(139,140)141)102-74(130)40(12-21-54(84)105)89-66(122)39(83)32-38-9-5-4-6-10-38/h4-6,9-10,36-37,39-53,65,104H,7-8,11-35,82-83H2,1-3H3,(H2,84,105)(H2,85,106)(H2,86,107)(H2,87,108)(H2,88,109)(H,89,122)(H,90,123)(H,91,125)(H,92,124)(H,93,126)(H,94,132)(H,95,133)(H,96,135)(H,97,136)(H,98,134)(H,99,128)(H,100,129)(H,101,127)(H,102,130)(H,103,131)(H,110,111)(H,112,113)(H,114,115)(H,116,117)(H,118,119)(H,120,121)(H,137,138)(H2,139,140,141)
InChI key
BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N
General description
Casein ist ein Milchprotein. Es ist kostengünstig, nicht toxisch und sehr stabil. Dieses Phosphoprotein macht rund 80 % des Gesamtproteingehalts von Kuhmilch aus. Casein gehört zu einer der größeren Gruppen sekretorischer, Calcium-bindender Phosphoproteine.
Application
N,N-dimethyliertes Casein aus Kuhmilch kann in Tests verwendet werden, die die funktionale Rolle von Gewebetransglutaminase (tTG) bei Erkrankungen nachweisen und bestimmen helfen. Insbesondere findet N,N-dimetyhliertes Casein Anwendung in der mechanischen und kinetischen Analyse von tTG auf Proteinsubstraten, die unter Umständen mit neurodegenerativen Erkrankungen in Zusammenhang stehen.
Verglichen mit nicht-methyliertem Casein weist dieses Produkt weniger als 10 % der Reaktivität gegenüber 2,4,6-Trinitrobenzensulfonsäure (TNBS) auf.
Proteasesubstrat, das für Tests auf Basilase verwendet wird,[1] und ein Subtilisin-Analog, das mittels ortsgerichteter Mutagenese erzeugt wurde.[2]
N,N-dimethyliertes Casein aus Kuhmilch hat folgende Anwendungen:
  • Bestimmung der allgemeinen proteolytischen Aktivität
  • Substrat zur Untersuchung der Auswirkungen einer Dephosphorylierung auf die Proteolyse von paarigen helikalen Filamenten (PHF) II-τ mittels CANP (Calcium-aktivierte neutrale Proteasen)
  • im Transglutaminase (TG)-Assay
Biochem/physiol Actions
Casein wird in Arzneimitteln gerne als Trägerstoff genutzt. Es verfügt über antioxidative Aktivität.
Preparation Note
Reductive methylation of C5890 by the method of Cabacungan, J.C., et al., Anal. Biochem., 124, 272 (1982).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C47651.02241C6905
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, electrophoresis: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
activity assay: suitable
assay
≥90% (colorimetric)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (PAGE)
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
-
biological source
bovine milk
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
liquid
form
-
form
essentially salt-free, lyophilized powder
UniProt accession no.
P02662, P02666, P02663, P02668
UniProt accession no.
P02662, P02663, P02666, P02668
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P02666, P02668
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C9801-5G04061833531211
C9801-25G04061833531198
C9801-1G04061833531181
C9801-50G04061833531204
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. What is Product C9801, N,N-dimethylated casein, soluble in?
    1 answer
    1. The solubility has been tested at 10mg/mL in 0.1M Boric acid, resulting in a white haze.
      Helpful?
  2. What is the purity of Product No. C9801, N,N-dimethylated casein?
    1 answer
    1. This product is not sold by purity, but by the percent of N,N-methylation. It is required to be at least 90% methylated.
      Helpful?
  3. What is the molecular weight of Product C9801, N,N-dimethylated casein?
    1 answer
    1. Unfortunately, we have not determined the molecular weight. The molecular weight of casein is 26 kDa or less; the molecular weight of Product No. C9801 is expected to be a bit higher.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.