Fortfahren mit
C9368
CC/Mount
tissue mounting medium
Synonym(e):
Wasserbasiertes Permanent-Eindeckmittel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
30 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 116.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12171500
CHF 116.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
CC/Mount ist ein permanentes Fixiermittel auf Wasserbasis mit einem sehr hohen Brechungsindex, das bei Anwendung auf gefärbten Gewebeschnitten zur permanenten Lagerung von Gewebeproben dient, ohne dass die Chromogene verblassen. Dank des hervorragenden Brechungsindexes von CC/Mount sehen Gewebeschnitte, die in diesem Medium fixiert wurden, wie Proben aus, die mit organischen Fixiermitteln fixiert wurden. Mit CC/Mount ist kein Anbringen von Deckplättchen erforderlich. Sollte ein Anbringen von Deckplättchen dennoch erforderlich sein, kann das getrocknete CC/Mount nachträglich mit einem organischen Fixiermittel fixiert werden. Mit CC/Mount können Antigene, die mit organischen unlöslichen Chromogensubstraten wie u.a. AEC, DAB, Fast Red, BCIP/NBT, BCIP/INT sowie fluoreszierenden Farbstoffen wie FITC und Phycobiliproteinen lokalisiert wurden, für längere Zeit aufbewahrt werden. Der hohe pH-Wert von CC/Mount gewährleistet eine höhere Stabilität der Fluoreszenzintensität.
Application
CC/Mount ist ein permanentes Fixiermittel auf Wasserbasis, ähnlich wie Crystal Mount, zur permanenten Erhaltung von Gewebeschnitten, die mit auf Peroxidase und alkalischer Phosphatase basierten Systemen sowie verschiedenen fluoreszierenden Farbstoffen gefärbt sind.
Features and Benefits
  • Deckplättchen sind nicht erforderlich
  • Keine Belastung durch organische Dämpfe
  • Permanente Aufbewahrung von Objektträgern
  • Hohe Auflösung von Gewebeproben.
Preparation Note
Lagerung: Produkt bei Raumtemperatur aufbewahren. Nicht im Kühlschrank aufbewahren.
Die rote Endkappe von der Flasche abziehen und die Spitze mit einem scharfen Messer oder einer Schere abschneiden. Dies ermöglicht einen ungehinderten Auslauf von CC/Mount und verhindert die Bildung kleiner Bläschen durch Drücken der Plastikflasche.
Legal Information
CC/Mount is a trademark of Diagnostic BioSystems, Inc.
Crystal Mount is a trademark of Biomeda Corp.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.09016CCW4105CCW5112
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
solid
form
liquid
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. May I know about the capacity of C9368 CC/Mount (30ml)? How many slides can one bottle prepare for?
    1 answer
    1. Per the protocol, 2-3 drops are required per slide coating. Estimating a volume of 0.1 ml to 0.15 ml for 2-3 drops would mean that 200-300 slides could be coated per 30 ml bottle of C9368 - CC/Mount™.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/321/312/c9368pis.pdf
      Helpful?
  2. Is this can be used for oil red O staining
    1 answer
    1. While this product has not been specifically tested for use with oil red O stained specimens, it is an aqueous mounting medium. There is no reason to suspect that material would not be suitable. Aqueous mounting media are required for Oil red O stained slides.