Fortfahren mit
C8863
7-Cyclopentyl-5-(4-phenoxyphenyl)-7H-pyrrolo[2,3‑d]pyrimidin-4-ylamine
≥98% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 179.00
CHF 152.15
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 550.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H22N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 152.15
ListenpreisCHF 179.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: soluble 17 mg/mL at ≤60 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cc(-c3ccc(Oc4ccccc4)cc3)c12)C5CCCC5
InChI
1S/C23H22N4O/c24-22-21-20(14-27(17-6-4-5-7-17)23(21)26-15-25-22)16-10-12-19(13-11-16)28-18-8-2-1-3-9-18/h1-3,8-15,17H,4-7H2,(H2,24,25,26)
InChI key
FMETVQKSDIOGPX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
A potent and selective pyrrolo[2,3-d]pyrimidine Lck inhibitor.
Potent and selective inhibitor of Lck, a src family tyrosine kinase.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0235G0544SML0230
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble 17 mg/mL at ≤60 °C
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
solubility
DMSO: soluble >5 mg/mL at 60 °C
solubility
DMSO: ≥4 mg/mL at warmed to 60 °C
color
white
color
white to beige
color
white
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)