Fortfahren mit
C8749
Copeptin trifluoroacetate human
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
H-Ala-Ser-Asp-Arg-Ser-Asn-Ala-Thr-Gln-Leu-Asp-Gly-Pro-Ala-Gly-Ala-Leu-Leu-Leu-Arg-Leu-Val-Gln-Leu-Ala-Gly-Ala-Pro-Glu-Pro-Phe-Glu-Pro-Ala-Gln-Pro-Asp-Ala-Tyr-OH trifluoroacetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 317.00
CHF 269.45
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C177H279N49O58 · xC2HF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
4021.40 (free base basis)
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
CHF 269.45
ListenpreisCHF 317.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
film or powder
color
colorless to light yellow
solubility
H2O: >1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CNC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](C)N)[C@@H](C)O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N5CCC[C@H]5C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc7ccc(O)cc7)C(O)=O
InChI
1S/C177H279N49O58.C2HF3O2/c1-81(2)64-107(152(260)194-89(16)141(249)190-77-131(236)193-95(22)171(279)223-60-30-40-123(223)166(274)205-106(51-56-134(240)241)174(282)226-63-32-41-124(226)167(275)215-113(70-97-34-25-24-26-35-97)159(267)204-105(50-55-133(238)239)173(281)224-61-31-39-122(224)165(273)198-93(20)144(252)203-104(49-54-128(181)233)172(280)225-62-33-42-125(225)168(276)216-116(74-136(244)245)154(262)195-92(19)145(253)217-118(175(283)284)71-98-43-45-99(230)46-44-98)207-150(258)102(47-52-126(179)231)201-169(277)138(87(13)14)220-161(269)112(69-86(11)12)209-148(256)100(36-27-57-187-176(183)184)199-155(263)109(66-83(5)6)210-157(265)111(68-85(9)10)211-156(264)108(65-82(3)4)206-143(251)91(18)192-130(235)76-189-142(250)90(17)197-164(272)121-38-29-59-222(121)132(237)78-191-147(255)115(73-135(242)243)213-158(266)110(67-84(7)8)208-151(259)103(48-53-127(180)232)202-170(278)139(96(23)229)221-146(254)94(21)196-153(261)114(72-129(182)234)212-163(271)120(80-228)219-149(257)101(37-28-58-188-177(185)186)200-160(268)117(75-137(246)247)214-162(270)119(79-227)218-140(248)88(15)178;3-2(4,5)1(6)7/h24-26,34-35,43-46,81-96,100-125,138-139,227-230H,27-33,36-42,47-80,178H2,1-23H3,(H2,179,231)(H2,180,232)(H2,181,233)(H2,182,234)(H,189,250)(H,190,249)(H,191,255)(H,192,235)(H,193,236)(H,194,260)(H,195,262)(H,196,261)(H,197,272)(H,198,273)(H,199,263)(H,200,268)(H,201,277)(H,202,278)(H,203,252)(H,204,267)(H,205,274)(H,206,251)(H,207,258)(H,208,259)(H,209,256)(H,210,265)(H,211,264)(H,212,271)(H,213,266)(H,214,270)(H,215,275)(H,216,276)(H,217,253)(H,218,248)(H,219,257)(H,220,269)(H,221,254)(H,238,239)(H,240,241)(H,242,243)(H,244,245)(H,246,247)(H,283,284)(H4,183,184,187)(H4,185,186,188);(H,6,7)/t88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96+,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,112-,113-,114-,115-,116-,117-,118-,119-,120-,121-,122-,123-,124-,125-,138-,139-;/m0./s1
InChI key
PBRJDIQIICROHQ-URAAVIGWSA-N
Biochem/physiol Actions
Copeptin, the C-terminal part of the vasopressin prohormone is a stable and sensitive surrogate marker for AVP release.
Copeptin, the C-terminal part of the vasopressin prohormone is a stable and sensitive surrogate marker for AVP release. Copeptin, a 39-amino acid glycopeptide that comprises the C-terminal part of the Arginine vasopressin (AVP) precursor (CT-proAVP), is cosynthesized with AVP. AVP is a primary secretagogue of the hypothalamo–pituitary–adrenal axis, a key hormone for maintaining fluid balance and vascular tone, and is a marker of acute endogenous stress. However, it has a short half-life and measurement of mature AVP is difficult and subject to errors. Copeptin in contrast is stable and easily measured.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P5801P1306G8022
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
biological source
human
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
film or powder
form
powder
form
solid
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: >1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C8749-1MG04061826284711