Fortfahren mit
C8487
Anti-Caspase 3, aktiv in Kaninchen hergestellte Antikörper
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Apopain, Anti-CPP32, Anti-Yama
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 213.00
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 593.00
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 763.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ARR, IF, WB
Citations:
129
CHF 213.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1221
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
rat, bovine, human, pig, canine, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using human epitheloid carcinoma HeLa cell line, treated with staurosporine, microarray: suitable, western blot: 1:500 using recombinant human caspase 3, active (Sigma Product No. C1224)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CASP3(836)
mouse ... Casp3(12367)
rat ... Casp3(25402)
General description
Caspase-3 (CASP3) gehört zur Klasse der Cysteinproteasen. CASP3 ist eine Effektorcaspase, die mit Hilfe der Initiator-Caspasen 8 und 9 gespalten und aktiviert wird. CASP3 ist auf dem menschlichen Chromosom 4q35.1 lokalisiert.
Caspasen sind eine Familie von intrazellulär vorkommenden Proteasen, die den Zelltod vermitteln, und die Haupteffektoren der Apoptose. Es wurden 14 verschiedene Caspasen nachgewiesen, die auf der Basis ihrer Substratspezifitäten drei verschiedenen Unterfamilien zugeordnet werden können. Caspase-3 wird auch als CPP32, Yama und Apopain bezeichnet. Von allen verschiedenen Typen ist Caspase 3, ein zytosolisches Protein, als inaktives 32-kDa-Proenzym in Zellen anzutreffen.
Immunogen
Synthetisches Peptid, das der Spaltstelle der menschlichen Caspase-3, an KLH konjugiert, entspricht.
Application
Der aktive Antikörper Anti-Caspase-3 wird für die folgenden Anwendungen verwendet:
  • Western-Blot von Cytochrom-C für die Caspase-Aktivierung
  • als primärer Antikörper in der Immunfluoreszenzfärbung von Embryonen und postnatalen Maus-Kryosektionen
  • bei Western-Blot-Analysen von aktivierter Caspase-3
  • als primärer Antikörper bei der Immunerkennung von Ratten-Gehirnschnitten
Biochem/physiol Actions
Caspase-3 ist einer der Haupteffektoren der Apoptose und wirkt nach Caspase-9 im apoptotischen Signalweg. Sie wird während der Apoptose durch proteolytische Spaltung in die aktiven 17-19-kDa(p17, p18)- und 12-kDa(p12)-Untereinheiten aktiviert. Jegliche Änderung an CASP-3 in Mäusen verursacht vorzeitige Sterblichkeit. Ferner wurde nachgewiesen, dass sich die Gen-Deletion auf die Entwicklung des Gehirns auswirkt und Hyperplasie und eine desorganisierte Zellenbereitstellung zur Folge hat. Im klinischen Sinne ist sie mit der Huntington-Krankheit (HD) verwandt. Caspase-3 führt zum Zelltod, indem sie CAD (Caspase-aktivierte DNAse I) aktiviert, eine Endonuklease, die den Abbau chromosomaler DNA verursacht.
Physical form
Lieferung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, mit 15 mM Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C aufbewahren; zur regelmäßigen Verwendung kann das Produkt bei 2–8 °C bis zu 1 Monat lang aufbewahrt werden. Zur Langzeitlagerung in Arbeitsaliquoten bei -20 °C einfrieren. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen oder die Aufbewahrung in „frostfreien“ Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eintritt, die Lösung vor der Verwendung durch Zentrifugieren klären. Nicht verwendete Arbeitsverdünnungen sollten nach 12 Stunden entsorgt werden.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C7729C9598C5737
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
84803.111, monoclonal
species reactivity
rat, bovine, human, pig, canine, mouse
species reactivity
human, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)